ABN1640
Anti-Prodynorphin/Leumorphin (dynorphin B29)
serum, from rabbit
Synonym(e):
Preproenkephalin-B, Proenkephalin-B, Beta-neoendorphin-dynorphin, Leumorphin, Dynorphin B-29
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
serum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
mouse, rat, human
Methode(n)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PDYN(5173)
rat ... Pdyn(29190)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Qualität
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected prodynorphin in 10 µg of rat brain tissue lysate.
Zielbeschreibung
Sonstige Hinweise
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable