Fortfahren mit
MAB1987
Anti-Integrin beta 1 (CD29) Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, P4C10
Synonym(e):
CD29
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 453,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
P4C10, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
ELISA, ICC, IP, WB
Citations:
74
€ 453,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1230
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Anti-Integrin-β1-Antikörper, Klon P4C10, culture supernatant, clone P4C10, Chemicon®
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
P4C10, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2a
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ITGB1(3688)
Application
Dieser Anti-Integrin-β1-Antikörper, Klon P4C10, ist zur Verwendung in ELISA, IP, WB und IC für den Nachweis von Integrin-β1 validiert.
Forschungskategorie
Zellstruktur
Forschungsunterkategorie
Integrine
Hemmt die Bindung von UCLA-P3-Zellen an Kollagen Typ I (Wayner, 1991). Hemmt die Bindung von Endodermzellen und Keratinozyten an Kollagen, Fibronectin und Laminin. Außerdem hemmt sie die Adhäsion zwischen den Zellen. Typische Verdünnungsbereiche sind 1:50 bis 1:500.
Immunfluoreszenz
Immunblotting
Immunpräzipitation
ELISA
Immunzytochemie Analyse: Mit einer repräsentativen Charge in einer Verdünnung von 1:100 wurde Integrin β1 in HeLa-Zellen nachgewiesen.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Reagiert mit der Beta-1-Untereinheit der Integrin-Proteinfamilie. Scheint menschenspezifisch zu sein. Im Gegensatz zu vielen monoklonalen Antikörpern gegen Beta-1 ist das Epitop von 4C10 nicht trypsinempfindlich.
Physical form
Gewebekulturüberstand mit 0,1% Natriumazid.
Preparation Note
Bei -20 °C gefroren in unverdünnten Aliquoten bis zu 12 Monate haltbar.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MAB1951MAB1951FMAB1987Z
antibody form
culture supernatant
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
species reactivity
human
species reactivity
monkey, rabbit, human
species reactivity
rabbit, monkey, human
species reactivity
human
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
clone
P4C10, monoclonal
clone
P4G11, monoclonal
clone
P4G11, monoclonal
clone
P4C10, monoclonal
Gene Information
human ... ITGB1(3688)
Gene Information
human ... ITGB1(3688)
Gene Information
human ... ITGB1(3688)
Gene Information
human ... ITGB1(3688)
UniProt accession no.
P05556
UniProt accession no.
P05556
UniProt accession no.
P05556
UniProt accession no.
P05556
Still not finding the right product?
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c