MABF2046M
Anti-Zika Virus Antibody, clone ZV-54
clone ZV-54, from mouse
Synonym(e):
Genome polyprotein
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
ZV-54, monoclonal
Speziesreaktivität
virus
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
all
Methode(n)
flow cytometry: suitable
neutralization: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Entzündung & Immunologie
Neutralizing Analysis: A representative neutralized Zika Virus in Neutralizing applications (Zhao, H., et. al. (2016). Cell. 166(4):1016-27).
Neutralizing Analysis: A representative lot detected Zika Virus in ZIKV H/PF/2013 (French Polynesia, 2013) (Courtesy of Dr. Michael Diamond, M.D., Ph.D., Washington University School of Medicine, St. Louis, MO USA).
Qualität
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected recombinant protein consisting of ectodomain of Zika Virus Envelope.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable