MABN92-AF647
Anti-Iba1/AIF1-Antikörper, Klon 20A12.1, Alexa Fluor™ 647 Konjugat
clone 20A12.1, from mouse, ALEXA FLUOR™ 647
Synonym(e):
Allograft inflammatory factor 1, AIF-1, Daintain, Interferon gamma responsive transcript, Ionized calcium-binding adapter molecule 1, Protein G1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
ALEXA FLUOR™ 647
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
20A12.1, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse, human, rat
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... AIF1(199)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Qualität
Immunfluoreszenz-Analyse: Mit einer 1:50-Verdünnung dieses Antikörpers wurde Iba1/AIF1 in menschlichen Milzgewebezellen nachgewiesen.
Zielbeschreibung
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable