MABE2020
Anti-XRCC1 Antibody, clone 33-2-5
Synonym(e):
DNA repair protein XRCC1;X-ray repair cross-complementing protein 1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
33-2-5, monoclonal
Mol-Gew.
calculated mol wt 69.5 kDa
observed mol wt ~80 kDa
Aufgereinigt durch
using protein G
Speziesreaktivität
human
Verpackung
antibody small pack of 100 μg
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2aκ
Epitopsequenz
Unknown
Protein-ID-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... XRCC1(18189)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Evaluated by Western Blotting in HeLa cell nuclear extract.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected XRCC1 in HeLa cell nuclear extract.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected XRCC1 in Western Blotting application (Caldecott, K.W., et al. (1995). Nucleic Acids Res. 23(23):4836-43).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated XRCC1 in Immunoprecipitation application (Caldecott, K.W., et al. (1995). Nucleic Acids Res. 23(23):4836-43).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Physikalische Form
Rekonstituierung
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable