Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.52
eCl@ss:
32160702
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
mouse
Quality Segment
clone
monoclonal
species reactivity
human, rat, mouse
manufacturer/tradename
RIPAb+, Upstate®
technique(s)
ELISA: suitable, RIP: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
General description
71 kDa
RIPAb+-Antikörper werden mit dem RNA-Bindungsprotein-Immunpräzipitation(RIP)-Assay beurteilt. Jedes RIPAb+-Antikörper-Set beinhaltet einen Antikörper für die Negativkontrolle, um die Spezifität der RIP-Reaktion zu gewährleisten und ist für die Co-Immunpräzipitation von RNA, die speziell mit dem immunpräzipierten RNA-Bindungsprotein von Interesse assoziiert wird, verifiziert. Der RIPAb+-Satz enthält ggf. auch quantitative RT-PCR-Kontrollprimer (RIP-Primer) für die biologische Validierung Ihrer IP-Ergebnisse durch die erfolgreiche Co-Präzipitation der spezifischen RNA-Ziele, wie Boten-RNAs. Das qPCR-Protokoll und die Primer-Sequenzen werden bereitgestellt, was es Forschenden ermöglicht, RIP-Protokolle zu validieren, wenn sie den Antikörper für ihre Experimente nutzen. Wenn kein zielspezifischer Assay im Lieferumfang enthalten ist, wird das RIPAb+-Kit unter Verwendung eines automatisierten Mikrofluidik-basierten Assays validiert, indem die nachweisbare RNA per Kontroll-Immunpräzipitation angereichert wird.
Immunogen
Fusionsprotein mit einem (humanen) FMRP in voller Länge.
Application
WESTERN-Blot-Analyse:
Repräsentative Chargendaten.
Rückenmarklysat der Maus (E17) (Bahn 1), Gehirn der Maus (E16) (Bahn 2) und NIH/3T3-Lysat (Bahn 3) wurden mittels Elektrophorese aufgelöst, auf die PVDF-Membran übertragen und mit Anti-Fragile-X-Mental-Retardation-Protein (1:500-Verdünnung einer vorherigen Charge) getestet.
Die Proteine wurden mit einem mit HRP-konjugierten sekundären Anti-Maus-Antikörper von der Ziege und einem Chemilumineszenz-Nachweissystem visualisiert.
Der Pfeil zeigt das Fragile-X-Mental-Retardation-Protein (~71 kDa) (siehe Abbildungen).
Immunhistochemie: Gefrorene und Paraffinschnitte. Es wurde eine Verdünnung von 1:500–1:5.000 einer früheren Charge verwendet.
ELISA: Im ELISA wurde eine Verdünnung von 1:500–1:5.000 einer früheren Charge verwendet.
FMPR-Nachweis in Blutabstrichen: Es wurde eine Verdünnung von 1:500–1:5.000 einer früheren Charge verwendet.
Immunzytochemie: Es wurde eine Verdünnung von 1:500–1:5.000 einer früheren Charge an transfizierten Zellen verwendet. Leichte Fixierung (2 % PFA, mit 0,1 % Triton nur im Block permeabilisieren) (siehe Abbildungen)
Die optimalen Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Repräsentative Chargendaten.
Rückenmarklysat der Maus (E17) (Bahn 1), Gehirn der Maus (E16) (Bahn 2) und NIH/3T3-Lysat (Bahn 3) wurden mittels Elektrophorese aufgelöst, auf die PVDF-Membran übertragen und mit Anti-Fragile-X-Mental-Retardation-Protein (1:500-Verdünnung einer vorherigen Charge) getestet.
Die Proteine wurden mit einem mit HRP-konjugierten sekundären Anti-Maus-Antikörper von der Ziege und einem Chemilumineszenz-Nachweissystem visualisiert.
Der Pfeil zeigt das Fragile-X-Mental-Retardation-Protein (~71 kDa) (siehe Abbildungen).
Immunhistochemie: Gefrorene und Paraffinschnitte. Es wurde eine Verdünnung von 1:500–1:5.000 einer früheren Charge verwendet.
ELISA: Im ELISA wurde eine Verdünnung von 1:500–1:5.000 einer früheren Charge verwendet.
FMPR-Nachweis in Blutabstrichen: Es wurde eine Verdünnung von 1:500–1:5.000 einer früheren Charge verwendet.
Immunzytochemie: Es wurde eine Verdünnung von 1:500–1:5.000 einer früheren Charge an transfizierten Zellen verwendet. Leichte Fixierung (2 % PFA, mit 0,1 % Triton nur im Block permeabilisieren) (siehe Abbildungen)
Die optimalen Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Dieses praktische Set aus validiertem RIPAb+-Anti-Fragile-X-Mental-Retardation-Protein-Antikörper und Primer enthält den Antikörper und die spezifischen PCR-Kontrollprimer.
Forschungskategorie
Epigenetik und Zellkernfunktion
Neurowissenschaft
Epigenetik und Zellkernfunktion
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
RNA-Bindungsprotein (RBP)
RNA-Metabolismus- und Bindungsproteine
Neurodegenerative Erkrankungen
RNA-Bindungsprotein (RBP)
RNA-Metabolismus- und Bindungsproteine
Neurodegenerative Erkrankungen
Biochem/physiol Actions
FMRP. Eine Kreuzreaktion mit dem FXR-Protein kann möglicherweise in Fällen mit einer starken Expression in Mäusen nachgewiesen werden.
Packaging
10 Assays je Set. Empfohlene Verwendung: ~5 μl Antikörper je RIP (abhängig vom biologischen Kontext).
Physical form
Anti-Fragile-X-Mental-Retardation-Protein (monoklonales Maus-IgG1κ). Ein Fläschchen mit 50 μl Flüssigkeit, enthält kein Konservierungsmittel. Bei -20 °C aufbewahren.
Normales Maus-IgG.
Ein Fläschchen mit 125 μg aufgereinigtem Maus-IgG in 125 µl Lagerpuffer mit 0,1 % Natriumazid. Bei -20 °C aufbewahren.
RIP-Primer, Iqsec1.
Ein Fläschchen mit 75 μl von 5 μM jedes Primers, spezifisch für Maus-Iqsec1.
Bei -20 °C aufbewahren.
FÜR: GCG TCT AGG ACC TTG TGA GC
REV: GAA GGC TGA CCT CCA TGT TG
Normales Maus-IgG.
Ein Fläschchen mit 125 μg aufgereinigtem Maus-IgG in 125 µl Lagerpuffer mit 0,1 % Natriumazid. Bei -20 °C aufbewahren.
RIP-Primer, Iqsec1.
Ein Fläschchen mit 75 μl von 5 μM jedes Primers, spezifisch für Maus-Iqsec1.
Bei -20 °C aufbewahren.
FÜR: GCG TCT AGG ACC TTG TGA GC
REV: GAA GGC TGA CCT CCA TGT TG
Format: Aufgereinigt
Preparation Note
Bei -20 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Handhabungsempfehlungen: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Handhabungsempfehlungen: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Analysis Note
RNA-Bindungsprotein-Immunpräzipitation:
RIP-Lysat aus NIH/3T3-Zellen (Äquivalent von 2 x 107 Zellen je IP) wurde einer Immunpräzipitation mit 5 µl von entweder normalem Maus-IgG oder 5 µl Anti-Fragile-X-Mental-Retardation-Protein-Antikörpern und dem Magna RIP®-RNA-Bindungsprotein-Immunpräzipitations-Kit (Katalognr. 17-700) unterzogen.
Die erfolgreiche Immunpräzipitation von Anti-Fragile-X-Mental-Retardation-Protein-assoziierter RNA wurde mittels qPCR mit RIP-Primern Iqsec1 bestätigt (siehe Abbildungen).
Nähere Informationen zu Experimenten entnehmen Sie bitte dem Protokoll für Magna RIP (Katalognr. 17-700) oder EZ-Magna RIP (Katalognr. 17-701).
RIP-Lysat aus NIH/3T3-Zellen (Äquivalent von 2 x 107 Zellen je IP) wurde einer Immunpräzipitation mit 5 µl von entweder normalem Maus-IgG oder 5 µl Anti-Fragile-X-Mental-Retardation-Protein-Antikörpern und dem Magna RIP®-RNA-Bindungsprotein-Immunpräzipitations-Kit (Katalognr. 17-700) unterzogen.
Die erfolgreiche Immunpräzipitation von Anti-Fragile-X-Mental-Retardation-Protein-assoziierter RNA wurde mittels qPCR mit RIP-Primern Iqsec1 bestätigt (siehe Abbildungen).
Nähere Informationen zu Experimenten entnehmen Sie bitte dem Protokoll für Magna RIP (Katalognr. 17-700) oder EZ-Magna RIP (Katalognr. 17-701).
Kontrolle
Umfasst Maus-IgG-Antikörper als Negativkontrolle sowie spezifische Kontrollprimer für Maus-Iqsec1.
Umfasst Maus-IgG-Antikörper als Negativkontrolle sowie spezifische Kontrollprimer für Maus-Iqsec1.
Legal Information
MAGNA RIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 03-108 | 04053252679193 |