Merck
Alle Fotos(5)
Wichtige Dokumente
MABC605
Sigma-Aldrich
Anti-TXNIP-Antikörper, Klon 3A7.1
clone 3A7.1, from mouse
Synonym(e):
Thioredoxin-interacting protein, Thioredoxin-binding protein 2, Vitamin D3 up-regulated protein 1
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3A7.1, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse, human
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2bκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TXNIP(10628)
Allgemeine Beschreibung
Thioredoxin-interagierendes Protein (UniProt Q9H3M7; auch bekannt als Thioredoxin-bindendes Protein 2, Vitamin D3-hochregulierendes Protein 1) wird vom Gen TXNIP (auch VDUP1 genannt) (Gen-ID 10628) in Menschen kodiert. Das Thioredoxin-interagierende Protein (TXNIP) bindet Thioredoxin-aktive Cystein-Reste und unterdrückt ihre antioxidative Aktivität. Eine Überexpression von TXNIP führt zu einer erhöhten zellulären ROS-Konzentration und oxidativem Zelltod, während eine TXNIP-Unterdrückung die zelluläre Resistenz gegen oxidative Schäden verbessert. Darüber hinaus hemmt TXNIP nachweislich die zelluläre Glucoseaufnahme durch Herunterregulieren der Plasmamembranlokalisierung von Glucose-Transporter 1 (GLUT1) und die TXNIP-Expression wird nachweislich bei vielen Krebsarten unterdrückt, was TXNIP zu einem potenziellen Ziel für Krebstherapien macht.
Spezifität
Klon 3A7.1 zielt auf ein Epitop in der N-terminalen Hälfte von menschlichem TXNIP ab. Eine Kreuzreaktivität mit der gespleißten Isoform 2 des Menschen und der Maus ist wahrscheinlich, wurde jedoch nicht bestätigt.
Immunogen
GST-markiertes rekombinantes Fragment aus der N-terminalen Hälfte von TXNIP.
Anwendung
Der Anti-TXNIP-Antikörper, Klon 3A7.1, ist ein Antikörper gegen TXNIP zur Verwendung in Western Blots und Immunzytochemie.
Immunzytochemische Analyse: Mit einer Verdünnung im Verhältnis 1:200 aus einer repräsentativen Charge wurde TXNIP in HUVEC-, A431-, HeLa- und NIH/3T3-Zellen nachgewiesen.
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot in K562-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: Mit 0,5 µg/ml dieses Antikörpers wurde TXNIP in 10 µg K562-Zelllysat nachgewiesen.
Zielbeschreibung
~44 kDa beobachtet. 43,66/37,32 kDa (Isoform 1/2 des Menschen) und 44,36/44,29 kDa (Isoform 1/2 der Maus) berechnet.
Physikalische Form
Format: Aufgereinigt
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable