Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
50 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 414,00 |
Über diesen Artikel
€ 414,00
material
canted neck , cap (vented), high-density polyethylene cap, rectangular bottom flask, rectangular flask, rectangular polystyrene , vent cap
sterility
sterile; γ-irradiated
feature
cap, graduations
packaging
pack of 5, case of 50
manufacturer/tradename
Corning 3291
maximum volume
210 mL
surface area
150 cm2
working volume
30-45 mL
suitability
suitable for (cell culture applications; optimal for adherent cell culturing)
binding type
CellBIND® surface
General description
CellBIND kann eine kostengünstigere Alternative zu teuren und nicht stabilen biologischen Beschichtungen darstellen.
Zur Entfernung und Ernte von Zellen von CellBIND-Oberflächen werden sowohl enzymatische als auch nicht-enzymatische Dissoziierungslösungen verwendet. Das Abschaben von Zellen wird aufgrund der stärkeren Zellanhaftung nicht empfohlen.
- Aus optisch transparentem, nicht recyceltem Polystyrol hergestellt.
- Zur besseren Zellanhaftung mit CellBIND-Oberflächenbehandlung behandelt.
- 100 % integritätsgetestet
- Gammasterilisiert und als pyrogenfrei zertifiziert
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| binding type CellBIND® surface | binding type CellBIND® surface | binding type CellBIND® surface | binding type CellBIND® surface |
| sterility sterile; γ-irradiated | sterility sterile; γ-irradiated | sterility sterile; γ-irradiated | sterility sterile; γ-irradiated |
| manufacturer/tradename Corning 3291 | manufacturer/tradename Corning 3293 | manufacturer/tradename Corning 3292 | manufacturer/tradename Corning 3289 |
| material canted neck , high-density polyethylene cap, rectangular flask, vent cap, cap (vented), rectangular polystyrene , rectangular bottom flask | material angled neck , cap (vented), high-density polyethylene cap, rectangular bottom flask, rectangular flask, rectangular polystyrene , vent cap | material U-bottom flask, angled neck , cap (vented), high-density polyethylene cap, rectangular flask, rectangular polystyrene , vent cap | material canted neck , cap (vented), high-density polyethylene cap, rectangular bottom flask, rectangular flask, rectangular polystyrene , vent cap |
| feature graduations, cap | feature cap, graduations | feature cap, graduations | feature cap, graduations |
| surface area 150 cm2 | surface area 225 cm2 | surface area 175 cm2 | surface area 25 cm2 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Zellkulturflaschen mit Corning® CellBIND®-Oberfläche
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?