MAB4369
Anti-SRF [Serum Response Factor] Antibody, clone 1E1
clone 1E1, from mouse
Synonym(e):
serum response factor (c-fos serum response element-binding transcription factor)
Biologische Quelle
mouse
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1E1, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse, human
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Aufnahme
sample type neural stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
Isotyp
IgG1κ
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ELK3(2004)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Stammzellforschung
Mesenchymale Stammzellen
Neurale Stammzellen
Qualität
Western Blotting: Recommended working dilution is 0.5 µg/mL.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable