Fortfahren mit
901767
PC biotin-PEG3-NHS ester
Synonym(e):
PC biotin-NHS ester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 328,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C36H52N6O15S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
840.89
MDL number:
UNSPSC Code:
51171641
NACRES:
NA.22
Form:
solid
€ 328,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solid
reaction suitability
reaction type: click chemistry, reagent type: cross-linking reagent
mp
170 °C
storage temp.
−20°C
SMILES string
S1[C@H]([C@H]4NC(=O)N[C@H]4C1)CCCCC(=O)NCCOCCOCCOCCNC(=O)CCCOc2c(cc(c(c2)[N+](=O)[O-])C(OC(=O)ON3C(=O)CCC3=O)C)OC
InChI
1S/C36H52N6O15S/c1-23(56-36(48)57-41-32(45)9-10-33(41)46)24-20-27(51-2)28(21-26(24)42(49)50)55-13-5-8-31(44)38-12-15-53-17-19-54-18-16-52-14-11-37-30(43)7-4-3-6-29-34-25(22-58-29)39-35(47)40-34/h20-21,23,25,29,34H,3-19,22H2,1-2H3,(H,37,43)(H,38,44)(H2,39,
InChI key
WXAMRLAFOFNACR-VTJXTUSFSA-N
Application
PC biotin-NHS ester is a unique amine-reactive, photocleavable biotin reagent that allows for reagent-free release of the captured biomolecules from streptavidin. This reagent contains a biotin moiety linked to the amine reactive N-hydroxysuccinimidyl (NHS) mixed carbonate through a spacer arm containing a photocleavable moiety. The NHS portion of this compound reacts specifically with primary amine groups on the target molecule(s) to form a carbamate linkage. Captured biomolecules can be efficiently photoreleased, typically >90% in 5-25 minutes using an inexpensive, near-UV, low intensity lamp (e.g. 365 nm lamp at 1-5 mW/cm2).
Automate your Biotin tagging with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
761524764019762040
reaction suitability
reaction type: click chemistry, reagent type: cross-linking reagent
reaction suitability
reaction type: click chemistry, reagent type: cross-linking reagent
reaction suitability
reaction type: click chemistry, reagent type: linker
reaction suitability
reaction type: click chemistry, reagent type: linker
form
solid
form
solid
form
paste
form
solid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
mp
170 °C
mp
149-157 (decomposition)
mp
-
mp
240-260 °C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)