Merck
SAB5700645
Sigma-Aldrich
Anti-ZO-1 antibody produced in rabbit
Synonym(e):
TJP1, ZO-1
Größe auswählen
100 μL
€ 373,00
€ 373,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
€ 373,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 373,00
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
186
195
Speziesreaktivität
mouse, rat, human
Konzentration
3.49 mg/ml
Methode(n)
western blot: 1:500-1:2000
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TJP1(7082)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
This gene encodes a protein located on a cytoplasmic membrane surface of intercellular tight junctions. The encoded protein may be involved in signal transduction at cell-cell junctions. Alternative splicing of this gene results in multiple transcript variants.
Immunogen
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1600-1700 of human ZO-1 (NP_003248.3).
Physikalische Form
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Lagerung und Haltbarkeit
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)