Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 μg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 481,00 |
Über diesen Artikel
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
MC-813-70, monoclonal
species reactivity
human, mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, flow cytometry: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable
input
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
isotype
IgG3
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Immunogen
Application
Pluripotente und frühe Differenzierung
Stammzellenforschung
Immunfluoreszenz: Eine frühere Charge dieses Antikörpers wurde in IF verwendet.
ELISA: Eine frühere Charge dieses Antikörpers wurde in ELISA verwendet.
Durchflusszytometrie: Ein Anfangsbereich von 10–20 µg/ml wird vorgeschlagen.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Pluripotente humane embryonale Stammzellen (ES)
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| clone MC-813-70, monoclonal | clone MC-480, monoclonal | clone monoclonal | clone MC-480, monoclonal |
| species reactivity human, mouse | species reactivity mouse, human, rat | species reactivity human | species reactivity rat, mouse, human |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source rat | biological source mouse |
| isotype IgG3 | isotype IgM | isotype IgM | isotype IgM |
| shipped in wet ice | shipped in ambient | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2