Fortfahren mit
MAB345M
Anti-O4-Antikörper, Klon 81
clone 81 (mAB O4), Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
Sulfatide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
81 (mAB O4), monoclonal
Species reactivity:
rat, mouse, human, chicken
Application:
ICC, IHC
Citations:
48
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
81 (mAB O4), monoclonal
species reactivity
rat, mouse, human, chicken
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable
isotype
IgM
suitability
not suitable for Western blot, not suitable for immunoprecipitation
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Application
Anti-O4-Antikörper, Klon 81, ist ein Antikörper gegen O4 zur Verwendung in IC, IH mit mehr als 50 Produktzitaten.
Immunhistochemie: 10–20 μg/mL auf unfixiertem, schockgefrorenem Gewebe.
Immunzytochemie: 10–20 μg/mL auf Zellen, die mit 4 % Paraformaldehyd fixiert wurden.
Hinweis: O4 ist ein Sulfatid, das mit organischen Lösungsmitteln aus der Membran herausgelöst werden kann; Aceton und Methanol sollten nicht zur Fixierung verwendet werden.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Anwender bestimmt werden.
Immunhistochemie-Protokoll
1. Schnitte aus unfixiertem, schockgefrorenem Gewebe vorbereiten. Die Schnitte sollten 4–5 μm dick sein. Die Schnitte auf Objektträger legen.
2. Die einzelnen Objektträger drei Mal jeweils 5 Minuten lang bei Raumtemperatur in PBS reinigen.
3. Die unspezifischen Bindungsstellen blockieren. Dazu die Schnitte in einer feuchten Kammer mit 5 % FCS bei Raumtemperatur 30 Minuten lang inkubieren.
4. Die Objektträger wie in Schritt 2 beschrieben reinigen.
5. Die Schnitte mit einer ausreichenden Menge MAB345 (10–20 μg/mL in PBS) bedecken und eine Stunde lang in einer feuchten Kammer bei 37 °C inkubieren.
6. Die Objektträger drei Mal kurz mit PBS reinigen. Sorgfältig um den zu färbenden Bereich herum abtrocknen.
7. Die Schnitte mit einer ausreichenden Menge Anti-Maus-IgM-Fluorescein*-Lösung bedecken und eine Stunde lang in einer feuchten Kammer bei 37°C inkubieren.
8. Die Objektträger wie in Schritt 6 beschrieben reinigen.
9. Die Schnitte mit einem geeigneten Einbettmedium bedecken, mit einem Deckglas abdecken und fluoreszenzmikroskopisch untersuchen.
*Es kann auch HRP oder ABC verwendet werden.
Optimale Ergebnisse können durch Titrierung der primären und sekundären Antikörper erzielt werden
Immunzytochemie
1. Die Präparate mit 4 % Paraformaldehyd (in PBS) 10 Minuten lang bei Raumtemperatur fixieren. O4 ist ein Sulfatid, das mit organischen Lösungsmitteln aus der Membran herausgelöst werden kann; Aceton und Methanol sollten nicht zur Fixierung verwendet werden.
2. Die einzelnen Objektträger drei Mal jeweils 5 Minuten lang bei Raumtemperatur in PBS reinigen.
3. Die unspezifischen Bindungsstellen blockieren. Dazu die Schnitte in einer feuchten Kammer mit 5 % FCS bei Raumtemperatur 30 Minuten lang inkubieren.
4. Die Objektträger wie in Schritt 2 beschrieben reinigen.
5. Die Schnitte mit einer ausreichenden Menge MAB345 (10–20 μg/mL in PBS) bedecken und eine Stunde lang in einer feuchten Kammer bei 37 °C inkubieren.
6. Die Objektträger drei Mal kurz mit PBS reinigen. Sorgfältig um den zu färbenden Bereich herum abtrocknen.
7. Die Schnitte mit einer ausreichenden Menge Anti-Maus-IgM-Fluorescein*-Lösung bedecken und eine Stunde lang in einer feuchten Kammer bei 37°C inkubieren.
8. Die Objektträger wie in Schritt 6 beschrieben reinigen.
9. Die Schnitte mit einem geeigneten Einbettmedium bedecken, mit einem Deckglas abdecken und fluoreszenzmikroskopisch untersuchen.
Hinweis: Die Präparate während der Färbung nicht austrocknen lassen.
Biochem/physiol Actions
Erkennt den Oligodendrozyten-Marker O4. Reagiert auch mit bestimmten Galaktolipiden in Spermien (Liste siehe Zusatzinformationsbibliothek).
Physical form
Aufgereinigtes Immunglobulin in 0,05 M Kaliumphosphatpuffer, pH 8,0, mit 0,3 M NaCl und 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Analysis Note
Kontrolle
Kortikale Stammzellen der Ratte oder Zellkulturen des Gehirns von Mausembryonen von Tag 3
Other Notes
Konzentration: Unterschiedlich, siehe chargenspezifisches Analysezertifikat
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MAB345A4MAB13444SAB5201081
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
species reactivity
rat, mouse, human, chicken
species reactivity
rat
species reactivity
chicken
species reactivity
mouse, rat
clone
81 (mAB O4), monoclonal
clone
81 (mAB 04), monoclonal
clone
BnC6B4, monoclonal
clone
S351-23, monoclonal
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
Quality Level
100, 300
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2