Fortfahren mit
MAB3802
Anti-53BP1-Antikörper, Klon BP13
clone BP13, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
p53 Binding Protein 1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 535,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
BP13, monoclonal
Application:
IF, WB
Citations:
76
€ 535,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZMS1044
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
BP13, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunofluorescence: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TP53BP1(7158)
General description
Das p53-Binding Protein 1 (53BP1) spielt eine entscheidende Rolle für die Tumorunterdrückung und ist ein putatives Substrat von ATM-Kinase. Bei einer Schädigung der DNA wird es phosphoryliert und relokalisiert an den mutmaßlichen Stellen der Schädigung, insbesondere bei Doppelstrangbrüchen. Dies legt auch eine Rolle in der DNA-Reparatur und in der Aufrechterhaltung der genomischen Stabilität nahe. Es ist ein sequenzspezifischer Transkriptionsfaktor, der entscheidend zur Reaktion von Säugetierzellen auf genotoxischen Stress beiträgt. Ebenso lokalisiert 53BP1 an Kinetochore von mitotischen Zellen, was auf eine mögliche Funktion für die Signalübertragung mitotischer Checkpoints hinweist.
Immunogen
Rekombinante 53BP1-Proteine vom Menschen.
Application
53BP1, auch bekannt als p53-Binding Protein 1, wird mit Anti-53BP1-Antikörper, Klon BP13 (monoklonaler Maus-Antikörper), validiert in IF & WB, nachgewiesen.
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
Zellzyklus, DNA-Replikation & -Reparatur
Western Blot. Erkennt ein Protein von > 250 kD. Der empfohlene Verdünnungspuffer ist TBST. Der empfohlene Blockierungspuffer ist 5%ige fettfreie Trockenmilch.
Immunpräzipitation. Die erwartete Größe im Immunblot ist > 250 kD. Der empfohlene Lysepuffer ist NETN. Das empfohlene Gewinnungsmittel ist Protein A mit Anti-Maus-Linker-Antikörper vom Kaninchen.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Anwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
53BP1
Physical form
Aufgereinigtes Immunglobulin. Flüssig in PBS mit Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Preparation Note
Bei Lagerung bei 2–8 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 12 Monate nach Erhalt haltbar.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MAB3804SAB4503016HPA008788
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
ascites fluid
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
Gene Information
human ... TP53BP1(7158)
Gene Information
human ... TP53BP1(7158)
Gene Information
human ... TP53BP1(7158)
Gene Information
human ... TP53BP1(7158)
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
species reactivity
human
species reactivity
mouse, human
species reactivity
rat, mouse, human
species reactivity
human
clone
BP13, monoclonal
clone
BP18, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-53BP1-Antikörper, Klon BP13
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c