Fortfahren mit
T5326
Anti-γ-Tubulin Antibody
enhanced validation
Verbesserte Validierung
mouse monoclonal, GTU-88
Synonym(e):
Anti-Tubulin-Antikörper
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 190,00
100 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 564,00
200 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 601,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
MDL number:
Clone:
GTU-88, monoclonal
Species reactivity:
rat, hamster, chicken, human, bovine, canine, Xenopus, mouse
Application:
ARR, ELISA (i), ICC, IP, WB
Citations:
365
€ 190,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Anti-γ-Tubulin-Antikörper, monoklonaler Antikörper der Maus in Maus hergestellte Antikörper, clone GTU-88, purified from hybridoma cell culture
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified antibody (purified from hybridoma cell culture)
antibody product type
primary antibodies
clone
GTU-88, monoclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen 48 kDa
species reactivity
rat, hamster, chicken, human, bovine, canine, Xenopus, mouse
packaging
antibody small pack of 25 μL
enhanced validation
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
concentration
~1 mg/mL
technique(s)
immunocytochemistry: 1-2 μg/mL using HeLa cells, immunoprecipitation (IP): suitable, indirect ELISA: suitable, microarray: suitable, western blot: 1-2 μg/mL using total cell extract of chicken fibroblasts
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TUBG1(7283)
mouse ... Tubg1(103733)
rat ... Tubg1(252921)
General description
γ-Tubulin ist beim Menschen auf Chromosom 17q21.2 lokalisiert und codiert ein Mitglied der Tubulinfamilie. Es befindet sich in den Mikrotubuli-organisierenden Zentren. γ-Tubulin kommt in zwei Isoformen, Tubulin-γ-1 (TUBG1) und Tubulin-γ-2 (TUBG2), vor, die eine Aminosäureidentität von 97,3 % aufweisen. Zusätzlich zu diesen beiden Isoformen wird auch das γ-Tubulin-Pseudogen (TUBG1P) auf dem menschlichen Chromosom 17 identifiziert. Humane TUBG1- und TUBG2-Transkripte werden in Präimplantationsembryonen bzw. im Gehirn stark exprimiert. γ-Tubulin ist Bestandteil des γ-Tubulin-Ringkomplexes (γ-TuRC), der etwa den gleichen Durchmesser wie ein Mikrotubulus hat.
Immunogen
synthetisches γ-Tubulinpeptid, an KLH konjugiert
Application
Der monoklonale Anti-γ-Tubulin-Antikörper der Maus wird in folgenden Verfahren eingesetzt:
  • Western-Blot-Analyse
  • Immunhistochemie
  • Immunzytologie
Biochem/physiol Actions
γ-Tubulin nukleiert die Mikrotubulusanordnung im Säugetierzellzyklus in vivo. In Aspergillus nidulans fördert γ-Tubulin die Anhaftung von Mikrotubuli am Spindelpolkörper, die Kernteilung und den Aufbau von Mikrotubuli. Die Ubiquitinierung von γ-Tubulin durch das BRCA1-Protein (Breast Cancer 1) ist ein entscheidender Schritt bei der Regulation der Zentrosomenzahl. Eine Überexprimierung von γ-Tubulin wird bei Lungenkrebs beobachtet. Tubulin γ 2 (TUBG2) spielt beim Zellwachstum eine entscheidende Rolle. Eine Aberration im γ-Tubulin-Gen verändert den Aufbau der Mikrotubuli. Die Expressionswerte von γ-Tubulin können als wichtiger Prognoseindikator für Patienten mit Astrozytomen angesehen werden.
Der Antikörper erkennt ein Epitop in der N-terminalen Region von γ-Tubulin.
Physical form
Lösung in 0,01 M phosphatgepufferter Kochsalzlösung, pH-Wert 7,4, mit 15 mM Natriumazid.
Preparation Note
Bei -20 °C aufbewahren; zur regelmäßigen Verwendung kann das Produkt bei 2–8 °C bis zu 1 Monat aufbewahrt werden. Zur Langzeitlagerung in Arbeitsaliquoten bei -20 °C einfrieren. Wiederholtes Einfrieren und Auftauen oder die Aufbewahrung in „frostfreien“ Gefrierschränken wird nicht empfohlen. Falls nach längerer Lagerung eine leichte Trübung eintritt, die Lösung vor Gebrauch durch Zentrifugieren klären. Nicht verwendete Arbeitsverdünnungen sollten nach 12 Stunden verworfen werden.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T3320T3195T0198
description
clone GTU-88, purified from hybridoma cell culture
description
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
description
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
description
clone D66, purified from hybridoma cell culture
species reactivity
rat, hamster, chicken, human, bovine, canine, Xenopus, mouse
species reactivity
human, frog, rat
species reactivity
chicken, human
species reactivity
human, bovine, chicken, rat, canine, Chlamydomonas reinhardtii, sea urchin (Lytechinus pictus and Paracentrotus lividus), mouse, hamster, Oxyrrhis marina (dinoflagellate), rabbit, monkey
Gene Information
human ... TUBG1(7283)
mouse ... Tubg1(103733)
rat ... Tubg1(252921)
Gene Information
human ... TUBG1(7283), TUBG2(27175)
rat ... Tubg1(252921), Tubg2(680991)
Gene Information
human ... TUBG1(7283), TUBG2(27175)
Gene Information
human ... TUBB1(81027), TUBB2A(7280), TUBB2C(10383)
mouse ... Tubb1(545486), Tubb2a(22151), Tubb2c(227613)
rat ... Tubb2(29212), Tubb2c(296554)
antibody form
purified antibody (purified from hybridoma cell culture)
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody form
purified immunoglobulin
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
clone
GTU-88, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
D66, monoclonal
technique(s)
immunocytochemistry: 1-2 μg/mL using HeLa cells, indirect ELISA: suitable, western blot: 1-2 μg/mL using total cell extract of chicken fibroblasts, immunoprecipitation (IP): suitable, microarray: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: 1:1,000 using methanol-acetone fixed, cultured rat, RAT-2 cells, microarray: suitable, western blot: 1:1,000 using whole cell extract of the human epitheloid carcinoma HeLa cell line., western blot: 1:5,000 using Xenopus eggs extract
technique(s)
indirect immunofluorescence: 1:500 using methanol-acetone fixed, cultured chicken fibroblasts., western blot: 1:1,000 using whole cell extract of human epidermal carcinoma A431 cell line.
technique(s)
immunocytochemistry: suitable (3% paraformaldehyde-0.5% Triton X-100 and methanol-acetone), immunoprecipitation (IP): suitable, indirect ELISA: suitable, western blot: 0.5-1.0 μg/mL using whole extract of cultured rat adrenal pheochromocytoma (PC-12) cells
Still not finding the right product?
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)