Fortfahren mit
MAB19562
Anti-Laminin-5-(γ2-Kette-)Antikörper, Klon D4B5
clone D4B5, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
Laminin 5
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 506,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
D4B5, monoclonal
Application:
ELISA, IHC, WB
Citations:
71
€ 506,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZMS1059
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
D4B5, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... LAMC2(3918)
General description
150 kDa (Vorläuferform) und 105 kDa (reife Form)
Laminine sind Glykoproteine der Basalmembran und ein Bestandteil der extrazellulären Matrix, die sich aus heterotrimerischen Alpha-, Beta- und Gammaketten zusammensetzen. Verschiedene Kombinationen der fünf Alpha-Ketten, drei Beta-Ketten und zwei Gamma-Ketten bilden mindestens 12 Laminin-Isoformen. Laminin-5 (Ln5) besteht aus den Alpha3-, Beta3- und Gamma2-Lamininketten und ist ein hochkonservierter Bestandteil von Ankerfilamenten, auf denen die Hemidesmosomstruktur der Epidermiskeratinozyten beruht. Mutationen oder Deletionen in den LN5-Genen (LAMA3, LAMB3, and LAMC2) werden mit Epidermolysis bullosa in Verbindung gebracht, einer letalen blasenbildenden Hauterkrankung. LN5 kann die dermoepidermale Junktionszone der Haut durch Bindung mit den Integrinen Alpha3/Beta1, Alpha6/Beta4 und Kollagen Typ VII stabilisieren und spielt eine wesentliche Rolle bei der Verankerung und Fortbewegung einer Vielzahl unterschiedlicher Zelltypen, darunter Epithelzellen, Fibroblasten, Neuronen und Leukozyten. Im Vergleich mit Fibronektin, Kollagen oder Vitronektin haften Zellen aus dem Epithel schneller an Laminin-5 an und verbreiten sich stärker. Laminin-5 hat vor Kurzem Aufmerksamkeit als Substrat für Karzinomzellen gewonnen, das zur Migration stimulieren könnte, da es bei verschiedenen Arten menschlicher Karzinome am Leitsaum invasiven Karzinomgewebes entdeckt wurde (Niki et al., 2002, Lohi et al., 2001).
Immunogen
Aminosäurerückstände 382–608 der humanen Laminin-5 Gamma2-Kette (III-Domäne), ausgedrückt als GST-Fusionsprotein
Application
Der Anti-Laminin-5-Antikörper (γ2-Kette), Klon D4B5, ist ein Antikörper gegen Laminin-5 (γ2-Kette) zur Verwendung in ELISA, IH(P) & WB.
Forschungskategorie
Zellstruktur
Forschungsunterkategorie
EZM-Proteine
Western Blot: Es werden 5 ug/mL empfohlen; Antikörper ausschließlich in PBS oder TBS verdünnen, nicht in Blockierlösungen; Blockieren mit aufgereinigten Verbindungen wird empfohlen.
Immunhistochemie von Paraffinschnitten: Es werden 5–10 ug/mL empfohlen. Nicht zu stark fixieren. Am besten ist 4-prozentiges oder 2-prozentiges PFA geeignet. 4 mm starke Paraffinschnitte werden entwachst, rehydriert und zur Inaktivierung der intrinsischen Peroxidase in 0,3 % wasserstoffperoxidhaltiges Methanol getaucht. Anschließend werden sie 15 Minuten bei Raumtemperatur mit Protease XXIV (Sigma) behandelt (0,01–0,05 %). Kein Trypsin verwenden. Antikörperinkubation bei 37° C für 1 Stunde, gefolgt von einem sekundären Antikörpernachweis und Visualisierung mit DAB (Mizushima et al., 1998). Den monoklonalen Antikörper nicht in Serumblockierer geben, da Serum Laminin-5 enthält, das an den Antikörper bindet und ihn beeinflusst. Stattdessen BSA oder andere entsprechende Medien verwenden.
Stark positive Färbung ist in der Basalmembran folgender Gewebe zu beobachten: Haut, Speiseröhre, Lunge und Niere. Positive Färbung zeigt sich auch bei Magen, Dünndarm, Milz, Thymus, Prostata und Eierstöcken. Schilddrüse, Hoden, Skelett- und Herzmuskeln zeigen eine negative LN5-Färbung.
Hemmung der Bindung zwischen Alpha2-Beta1-Integrin und Laminin-5 (40 ug/mL) (Decline & Rousselle, 2000).
Optimale Arbeitsverdünnungen für ELISA müssen vom Anwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Der monoklonale Antikörper MAB19562 wurde entwickelt gegen Aminosäurerückstände 382-608 der humanen Laminin-5 Gamma2-Kette (III-Domäne), ausgedrückt als GST-Fusionsprotein. Der Antikörper erkennt die Kettenproteine 150 (Vorläuferform) and 105 kDa (reife Form) im Laminin-5. Es ist keine Reaktivität mit anderen Laminin-Typen zu erwarten, da die Laminin-Gamma-2-Kette für Laminin-5 spezifisch ist.
Physical form
Aufgereinigtes Protein A
Aufgereinigtes Protein A Immunglobulin der Maus in 20 mM Natriumphosphat, 250 mM NaCl, pH. 7,6; mit 0,1 % Natriumazid als Konservierungsmittel.
Format: Aufgereinigt
Preparation Note
Bei 2–8° C ab Versanddatum 1 Jahr haltbar. Aliquotieren, um wiederholtes Einfrieren und Auftauen zu vermeiden. Für maximale Produktrückgewinnung das Originalfläschchen nach dem Auftauen und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren.
Analysis Note
Kontrolle
Menschliches Pankreastumorgewebe, menschliches Brustkrebsgewebe oder Ganzzelllysat von A-431-Zellen
Mittels Western-Blot an rekombinantem Laminin-5 beurteilt.
Western-Blot-Analyse: In einer 1:500–1:2000 Verdünnung dieses Antikörpers wurden Laminin-5 Gamma2-Ketten in 10 µg humanem rekombinantem Laminin-5 nachgewiesen.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MAB1949MABT39MAB1914P
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
mouse, human
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Gene Information
human ... LAMC2(3918)
Gene Information
human ... LAMC2(3918)
Gene Information
human ... LAMA5(3911)
Gene Information
human ... LAMC1(3915)
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rat
clone
D4B5, monoclonal
clone
P3E4, monoclonal
clone
4B12, monoclonal
clone
A5, monoclonal
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2