Merck
MAB1978
Anti-Integrin αV (ITGAV/CD51) Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, LM142
Synonym(e):
CD51
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
LM142, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
IHC, IP
Citations:
17
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Anti-Integrin αV-Antikörper, Klon LM142, ascites fluid, clone LM142, Chemicon®
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
LM142, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
isotype
IgG1
suitability
not suitable for activity/function inhibition
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ITGAV(3685)
Application
Dieser Anti-Integrin-αV-Antikörper, Klon LM142, ist zur Verwendung in IP und IH für den Nachweis von Integrin-αV validiert.
Forschungskategorie
Zellstruktur
Forschungsunterkategorie
Integrine
Immunhistochemie (nur Aceton fixiert) 1:1.000
Immunfluoreszenz und Immunpräzipitation.
MAB1978 ist nicht-blockierend.
Endgültige Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Reaktiv mit Integrin Alpha-V.
Preparation Note
Bei -20 °C bis zu 12 Monate haltbar. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c