Merck
MAB19562X
Sigma-Aldrich
Anti-Laminin-5-Antikörper, Klon D4B5, Alexa-Fluor-488-Konjugat
clone D4B5, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
Anti-B2T, Anti-CSF, Anti-EBR2, Anti-EBR2A, Anti-LAMB2T, Anti-LAMNB2
Größe auswählen
100 μG
€ 497,00
€ 497,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 497,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
€ 497,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
ALEXA FLUOR 488
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
D4B5, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... LAMC2(3918)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Laminine sind Glykoproteine der Basalmembran und ein Bestandteil der extrazellulären Matrix, die sich aus heterotrimerischen Alpha-, Beta- und Gammaketten zusammensetzen. Verschiedene Kombinationen der fünf Alpha-Ketten, drei Beta-Ketten und zwei Gamma-Ketten bilden mindestens 12 Laminin-Isoformen. Laminin-5 (Ln5) besteht aus den Alpha3-, Beta3- und Gamma2-Lamininketten und ist ein hochkonservierter Bestandteil von Ankerfilamenten, auf denen die Hemidesmosomstruktur der Epidermiskeratinozyten beruht. Mutationen oder Deletionen in den LN5-Genen (LAMA3, LAMB3, and LAMC2) werden mit Epidermolysis bullosa in Verbindung gebracht, einer letalen blasenbildenden Hauterkrankung. LN5 kann die dermoepidermale Junktionszone der Haut durch Bindung mit den Integrinen Alpha3/Beta1, Alpha6/Beta4 und Kollagen Typ VII stabilisieren und spielt eine wesentliche Rolle bei der Verankerung und Fortbewegung einer Vielzahl unterschiedlicher Zelltypen, darunter Epithelzellen, Fibroblasten, Neuronen und Leukozyten. Im Vergleich mit Fibronektin, Kollagen oder Vitronektin haften Zellen aus dem Epithel schneller an Laminin-5 an und verbreiten sich stärker. Laminin-5 hat vor Kurzem Aufmerksamkeit als Substrat für Karzinomzellen gewonnen, das zur Migration stimulieren könnte, da es bei verschiedenen Arten menschlicher Karzinome am Leitsaum invasiven Karzinomgewebes entdeckt wurde (Niki et al., 2002, Lohi et al., 2001).
Spezifität
Der monoklonale Antikörper MAB19562 wurde gegen die Aminosäurereste 382–608 der als GST-Fusionsprotein exprimierten humanen Laminin-Gamma2-Kette (Domäne III) entwickelt. Der Antikörper erkennt die Kettenproteine mit 150 kDa (Vorstufe) und 105 kDa (reife Form) von Laminin-5. Es ist keine Reaktivität mit anderen Laminin-Typen zu erwarten, da die Laminin-Gamma-2-Kette für Laminin-5 spezifisch ist.
Immunogen
Aminosäurereste 382–608 der als GST-Fusionsprotein exprimierten humanen Laminin-Gamma2-Kette (Domäne III).
Epitop: Aminosäuren 382–608
Anwendung
Dieser Anti-Laminin-5-Antikörper (Klon D4B5, Alexa-Fluor-488-Konjugat) wurde für die Verwendung in FC und IC zum Nachweis von Laminin-5 validiert.
Forschungskategorie
Zellstruktur
Forschungsunterkategorie
EZM-Proteine
Immunzytochemie: 2 μg/ml
Durchflusszytometrie
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Physikalische Form
Aufgereinigtes Immunglobulin, an Alexa Fluor 488 konjugiert. Flüssigkeit in PBS mit 1 % BSA, 0,05 % Tween-20 und 0,05 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C bis zu 12 Monate ab Empfangsdatum haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Alexa Fluor ist eine eingetragene Marke von Molecular Probes, Inc.
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Trask loss enhances tumorigenic growth by liberating integrin signaling and growth factor receptor cross-talk in unanchored cells.
Spassov, DS; Wong, CH; Wong, SY; Reiter, JF; Moasser, MM
Cancer Research null
Teresa Arnandis et al.
Developmental cell, 47(4), 409-424 (2018-11-21)
Centrosomal abnormalities, in particular centrosome amplification, are recurrent features of human tumors. Enforced centrosome amplification in vivo plays a role in tumor initiation and progression. However, centrosome amplification occurs only in a subset of cancer cells, and thus, partly due to
D J Devine et al.
Oncogene, 33(20), 2620-2628 (2013-06-19)
Epithelial-mesenchymal transition is one of the critical cellular programs that facilitate the progression of breast cancer to an invasive disease. We have observed that the expression of N-myc interactor (NMI) decreases significantly during progression of breast cancer, specifically in invasive