MAB13414
Anti-MMP-7 Antibody, clone ID-2
clone ID-2, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
Matrilysin, PUMP-1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
ID-2, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
Isotyp
IgG2bκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MMP7(4316)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Cellular Localization: Cytoplasmic (Visscher et al., 1994).
Immunogen
Anwendung
Zellstruktur
MMPs & TIMPs
Immunohistochemistry on frozen and formalin-fixed paraffin embedded tissue sections: 1:100-1:200 for 60 minutes at room temperature*.
*No pretreatment /antigen retrieval required for staining routine formalin-fixed, paraffin embedded sections.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
POSITIVE CONTROL: Bladder, breast, and ovarian carcinomas.
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable