Wichtige Dokumente
L-WB
Millipore
10fach konzentrierter Waschpuffer
Synonym(e):
10x-Puffer, Waschpuffer
About This Item
UNSPSC-Code:
12161703
NACRES:
NA.25
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable