Product P8287, o-Phenylenediamine dihydrochloride tablet will work, but it will require the addition of phosphate-citrate buffer and hydrogen peroxide. Suggested part numbers for these additional components are included in the datasheet: https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/sigma-aldrich/docs/Sigma/Datasheet/5/p8287dat.pdf
Fortfahren mit
Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 sets | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 75,30 |
50 sets | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 410,00 |
Über diesen Artikel
€ 75,30
Produktname
SIGMAFAST™ OPD, tablet
form
tablet
Quality Segment
technique(s)
protein detection: suitable
solubility
water: 0.5 tablet/10 mL, clear, colorless
storage temp.
2-8°C
Application
SIGMAFAST OPD wurde für VLP-Bindungsassays (virus-like particles) mit Speichelproben verwendet. Es wurde auch zur Entwicklung von ELISA-Platten (Enzyme-linked Immunosorbent-Assay) zum Nachweis von Rituximab in Serumproben von Ratten verwendet.
Features and Benefits
Preparation Note
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description tablet | description tablet, To prepare 15 mL | description tablet | description For General Use |
| solubility water: 0.5 tablet/10 mL, clear, colorless | solubility water: 1 tablet/5 mL | solubility water: 1 tablet/5 mL | solubility water: 1 tablet/100mL, clear to hazy, colorless |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form tablet | form tablet | form tablet | form tablet |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
77-92-9
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
What is an alternative for the SIGMAFAST OPD tablet set?
What is an alternative for the SIGMAFAST OPD tablet set?
1 answer-
Helpful?
-
-
Can I make the solution in large quantity and keep it in the fridge? Or should the solution be used right away because of its light sensitivity?
1 answer-
The Substrate Solution is light-sensitive and should be protected from direct sunlight or UV sources in a
tightly capped amber bottle. For best results, the Substrate Solution should be used within one hour.The Product Information Sheet is available for additional details:
https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/671/455/p9187pis-ms.pdfHelpful?
-