Merck
LSKGEL050
Millipore
Montage Gel-Extraktionskit
DNA Gel Extraction
Synonym(e):
Ultrafree-DA
About This Item
UNSPSC-Code:
41104923
eCl@ss:
32039006
NACRES:
NA.52
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
polypropylene
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Montage®
Anwendung(en)
genomic analysis
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Rückgewinnung von 100 bis 10.000 bp DNA aus Agarosegelschnitten bei 10-minütiger Zentrifugation. Das Kit besteht aus einer vormontierten Filtereinheit mit einem Agarosegel-Zerstäuber, einem Mikrozentrifugenröhrchen und einem modifizierten TAE-Gel-Extraktionspuffer (trocken).
Die DNA wird mittels Gelkompression vom Gerät aus der Agarose extrahiert. Die Zentrifugalkraft bricht die Gelstruktur, treibt die Agarose durch eine kleine Öffnung in den Gel-Zerstäuber und die dabei entstehende Gelsuspension wird in den Probenfilterbehälter gesprüht.
Die so präparierte DNA erfordert keine weitere Aufreinigung für die meisten Anwendungen, einschließlich Klonierung und radioisotopische oder fluoreszente DNA-Sequenzierung. Da die Agarose-Gel-Elektrophorese über eine große Auflösungsstärke verfügt, werden die kleinen und großen unspezifischen Amplifikationsprodukte, die häufig die Klonierung und Sequenzierung nach der PCR beeinträchtigen, vollständig aus dem Produkt entfernt.
  • Minimaler Aufwand
  • 10-minütige Zentrifugation
  • Vollständig intakte DNA
Leistung
Typische DNA-Rückgewinnung aus Agarose-Gelen
DNA-Größe (bp) DNA-Rückgewinnung in Prozent
100 78
700 71
1000 77
2027 47
4361 35
9416 32
23130 29
Protokoll
1. Die Bande von Interesse nach der routinemäßigen elektrophoretischen Analyse von PCR-Produkten oder anderer DNA aus dem Agarose-Gel herausschneiden.
Das Gelstück in die vormontierte Einheit geben. Hinweis: Das Protokoll ist nicht mit Agarose mit einem niedrigen Schmelzpunkt kompatibel.
3. 10 Minuten bei 5.000 x g zentrifugieren, um die Gelsuspension in den Filterbehälter zu extrahieren.
4. Nach Entsorgung des Probenfilterbehälters und Gel-Zerstäubers kann die DNA in dem mit einer Kappe versehenen Filtrationsröhrchen aufbewahrt werden.
Komponenten
Enthält 50 Ultrafree-DA Einheiten und 500 ml eines 50-fach konzentrierten modifizierten TAE-Puffers
Rechtliche Hinweise
MONTAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Stig Mølgaard Rask Jensen et al.
PloS one, 7(8), e43095-e43095 (2012-08-23)
Gene silencing by RNA interference (RNAi) can be achieved by the ectopic expression of tailored short hairpin RNAs (shRNAs) which after export to the cytoplasm are processed by Dicer and incorporated into the RNA induced silencing complex (RISC). Design rules
Arman Kulyyassov et al.
Life (Basel, Switzerland), 12(2) (2022-02-26)
Protein tags are peptide sequences genetically embedded into a recombinant protein for various purposes, such as affinity purification, Western blotting, and immunofluorescence. Another recent application of peptide tags is in vivo labeling and analysis of protein-protein interactions (PPI) by proteomics
Stephen Wandro et al.
mSphere, 3(3) (2018-06-08)
The assembly and development of the gut microbiome in infants have important consequences for immediate and long-term health. Preterm infants represent an abnormal case for bacterial colonization because of early exposure to bacteria and frequent use of antibiotics. To better
Hung-Ju Hsu et al.
Structure (London, England : 1993), 14(10), 1499-1510 (2006-10-10)
Structure propensities of amino acids are important determinants in guiding proteins' local and global structure formation. We constructed a phage display library--a hexa-HIS tag upstream of a CXXC (X stands for any of the 20 natural amino acids) motif appending
Sarah D Perkins et al.
Applied and environmental microbiology, 75(16), 5363-5372 (2009-07-08)
Potential pathogens from shower water and aerosolized shower mist (i.e., shower aerosol) have been suggested as an environmental source of infection for immunocompromised patients. To quantify the microbial load in shower water and aerosol samples, we used culture, microscopic, and
Verwandter Inhalt
We manufacture IP and antibody purification agarose beads that purify immunoglobulins and IgG fractions. Our kits also provide a total antibody purification process