Merck
IT5SP0006
Millipore
Male Staubli to 1.5" TC End Cap
About This Item
UNSPSC-Code:
23151819
eCl@ss:
32031690
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Hersteller/Markenname
Integritest®
Qualitätsniveau
Höhe
0.5 in.
13 mm
Breite
1 in.
Tiefe
3 in.
Gewicht
8 oz
Kompatibilität
for use with INTEGRITEST® 5
Lagertemp.
2-30°C
Rechtliche Hinweise
INTEGRITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany