Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
-
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
chicken ... Itga11(415560)
human ... ITGA11(22801)
General description
Integrin alpha-11 (ITGA11) gehört zu einer Familie von Zelladhäsionsmolekülen, die aus nicht-kovalent assoziierten alpha-beta-Heterodimeren besteht und im Stroma von humanen nicht kleinzelligen Lungenkarzinomen (hNSCLC) nachweislich überexprimiert wird. Es wird davon ausgegangen, dass dieses Protein bei der Dimerisierung mit Matrixcollagen und stromalen Fibroblasten interagiert und so die Tumorigenität von hNSCLCs steigert. Bei Sprague-Dawley-Ratten erhöht Progesteron nachweislich die Expression von ITGA11 bis zur Mitte der Tragezeit und verringert sie anschließend. Außerdem gibt es Hinweise, dass die MAPK-Signalgebung mit der Regulierung dieser Integrine assoziiert ist.
~ 135 kDa beobachtet.
Die Bande mit hohem Molekulargewicht, die mit HeLa-Zelllysat (nicht gekocht) beobachtet wird, ist der Integrin-Komplex. Die Bande bei ~ 75–80 kDa ist vermutlich eine denaturierte Form von Integrin.
Die Bande mit hohem Molekulargewicht, die mit HeLa-Zelllysat (nicht gekocht) beobachtet wird, ist der Integrin-Komplex. Die Bande bei ~ 75–80 kDa ist vermutlich eine denaturierte Form von Integrin.
Immunogen
Lineares Peptid, das dem menschlichen Integrin alpha-11 entspricht.
Application
Der Anti-Integrin-alpha-11-Antikörper ist ein Antikörper gegen Integrin alpha-11 zur Verwendung in WB.
Forschungskategorie
Zellstruktur
Zellstruktur
Forschungsunterkategorie
Integrine
Integrine
Physical form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blotting an HeLa-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: 1 µg/ml dieses Antikörpers wies Integrin alpha-11 in 10 µg nicht gekochtem, nicht-B-ME-HeLa-Zelllysat nach.
Western-Blot-Analyse: 1 µg/ml dieses Antikörpers wies Integrin alpha-11 in 10 µg nicht gekochtem, nicht-B-ME-HeLa-Zelllysat nach.
Kontrolle
Nicht gekochtes und nicht-B-ME-HeLa-Zelllysat
Nicht gekochtes und nicht-B-ME-HeLa-Zelllysat
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?