SAB56000313
Anti-OMP (Helicobacter Pylori) Rabbit Monoclonal Antibody
clone RM410, affinity purified immunoglobulin
About This Item
Empfohlene Produkte
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Qualitätsniveau
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
RM410, monoclonal
Speziesreaktivität
Helicobacter pylori
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
ELISA: 0.01-0.2 μg/mL
Isotyp
IgG
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Spezifität
Immunogen
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable