IM27L
Anti-Cathepsin B (Ab-1) Mouse mAb (CA10)
lyophilized, clone CA10, Calbiochem®
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
CA10, monoclonal
Form
lyophilized
Enthält nicht
preservative
Speziesreaktivität
porcine, human, bovine
Darf nicht reagieren mit
rat
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Isotyp
IgG2a
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Angaben zum Gen
mouse ... Ctsb(13030)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Immunoprecipitation (1 µg/ml)
Immunofluorescence (see comments)
Warnhinweis
Physikalische Form
Rekonstituierung
Hinweis zur Analyse
Hep G2 cells
Sonstige Hinweise
Barret, A.J. 1987. Trends Biochem. Sci.12, 193.
Chan, S.J., et al. 1986. Proc. Natl. Acad. Sci. USA83, 7721.
Barrett, A.J. and Kirschke, H. 1981. Meth. Enzymol.80, 535.
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable