This roll product is 304 mm wide.
HVLP00010
Durapore® Membranfilter, 0,45 µm
Durapore®, 1 roll × 10 ft, hydrophilic
Synonym(e):
PVDF-Membranfilter, Porengröße 0,45 μm
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PVDF membrane
plain filter
white filter
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Durapore®
Millipore
Parameter
>2.6 mL/min-cm2 water flow rate
4 L/min-cm2 air flow rate
85 °C max. temp.
Dicke
125 μm
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
0.5%
Brechungsindex
n/D 1.42
Matrix
Durapore®
Porengröße
0.45 μm pore size
70 % porosity
Blasenpunkt
≥1.55 bar, air with water at 23 °C
Versandbedingung
ambient
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Eigenschaften & Vorteile
- In verschiedenen Porengrößen (sowohl in hydrophilen als auch hydrophoben Varianten) für bedarfsgerechte Anwendungen erhältlich
- Durapore-Membranfilter bieten eine sehr geringe Proteinbindung zur Minimierung der Wechselwirkungen mit der Probe und zur Maximierung der Ausbeute
Anwendung
Sonstige Hinweise
- Rückhaltung (Retention) von Organismen: Mikroorganismen
- Wirkungsweise: Filtration (Größenausschluss)
- Anwendung: Allgemeine Laborfiltration
- Verwendungszweck: Retention oder Entfernung von biologischen Verunreinigungen
- Anwendungshinweise: Die Sterilfiltration von Flüssigkeiten durch eine Membran mit einer Porengröße von 0,2 μm (oder kleiner) entfernt biologische Verunreinigungen, einschließlich Bakterien, Schimmelpilze und Hefe, wirksam. Für die selektive Rückhaltung größerer biologischer Verunreinigungen kann eine Flüssigfiltration durch Membranen mit einer Porengröße von 0,45 μm (oder größer) eingesetzt werden, um Mikroorganismen einzufangen und ihr Wachstum für die nachfolgende Kultivierung und Analyse zu fördern.
- Lagerung: An einem trockenen Ort aufbewahren
- Entsorgung: In Übereinstimmung mit geltenden landesweiten oder lokalen Vorschriften entsorgen.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
-
what is the width of the filter roll