Über diesen Artikel
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121804
eCl@ss:
32040501
Packaging:
pack of 1 ea
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenpackaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Worthington RS30-9C16
technique(s)
cryopreservation: suitable
General description
All Worthington cryostorage refrigerators and dewars each comes with a standard lid, so it is not necessary to purchase an additional one. However, many customers buy spare caps/necktube cores in order to modify them so that different kinds of sample storage devices can be suspended into a storage cannister.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Worthington Accessories
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?