Fortfahren mit
HVLP14250
Durapore® Membranfilter, 0,45 µm
Durapore®, filter diam. 142 mm, hydrophilic
Synonym(e):
PVDF-Membranfilter, Porengröße 0,45 μm
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
40161507
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031602
Pore size:
0.45 μm pore size, 70 % porosity
Material:
PVDF membrane, plain filter, white filter
Feature:
hydrophilic
Diam.:
142 mm
Sterility:
non-sterile
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
material
PVDF membrane, plain filter, white filter
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Durapore®, Millipore
parameter
>2.6 mL/min-cm2 water flow rate, 4 L/min-cm2 air flow rate, 85 °C max. temp.
diam.
142 mm
filter diam.
142 mm
thickness
125 μm
gravimetric extractables
0.5%
refractive index
n/D 1.42
matrix
Durapore®
pore size
0.45 μm pore size, 70 % porosity
bubble point
≥1.55 bar, air with water at 23 °C
shipped in
ambient
General description
Durapore® Membranen bieten hohe Durchflussraten und einen hohen Durchsatz, nur wenige extrahierbare Bestandteile und eine hohe chemische Verträglichkeit. Hydrophile Durapore-Membranen binden wesentlich weniger Proteine als Nylon-, Nitrocellulose- oder PTFE-Membranen.
Eigenschaften und Vorteile
- In verschiedenen Porengrößen (sowohl in hydrophilen als auch hydrophoben Varianten) für bedarfsgerechte Anwendungen erhältlich
- Durapore-Membranfilter bieten eine sehr geringe Proteinbindung zur Minimierung der Wechselwirkungen mit der Probe und zur Maximierung der Ausbeute
Filtercode: HVLP
Filtertyp: Oberflächenfilter
Application
Klärende Filtration von biologischen Lösungen
Other Notes
Anwendungshinweise
  • Rückhaltung von: Mikroorganismen
  • Wirkungsweise: Filtration (Größenausschluss)
  • Anwendung: Allgemeine Laborfiltration
  • Verwendungszweck: Rückhaltung oder Entfernung biologischer Verunreinigungen
  • Gebrauchsanweisung: Die Sterilfiltration einer Flüssigkeit durch eine Membran mit einer Porengröße von 0,2 μm (oder kleiner) entfernt biologische Verunreinigungen, einschließlich Bakterien, Schimmelpilzen und Hefen. Für die selektive Rückhaltung größerer biologischer Verunreinigungen können Flüssigkeiten durch Membranen mit Porengrößen von 0,45 μm (oder größer) filtriert werden, um Mikroorganismen für die nachfolgende Kultivierung abzuscheiden.
  • Lagerung: An einem trockenen Ort aufbewahren
  • Entsorgung: In Übereinstimmung mit geltenden landesweiten oder lokalen Vorschriften entsorgen.
Legal Information
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
HVLP00010HVLP01300HVHP01300
description
Durapore®, filter diam. 142 mm, hydrophilic
description
Durapore®, 1 roll × 10 ft, hydrophilic
description
Durapore®, filter diam. 13 mm, hydrophilic
description
Durapore®, filter diam. 13 mm, hydrophobic
manufacturer/tradename
Durapore®, Millipore
manufacturer/tradename
Durapore®, Millipore
manufacturer/tradename
Durapore®, Millipore
manufacturer/tradename
Durapore®, Millipore
diam.
142 mm
diam.
-
diam.
13 mm
diam.
13 mm
pore size
0.45 μm pore size, 70 % porosity
pore size
0.45 μm pore size, 70 % porosity
pore size
0.45 μm pore size, 70 % porosity
pore size
0.45 μm pore size, 75 % porosity
parameter
>2.6 mL/min-cm2 water flow rate, 85 °C max. temp., 4 L/min-cm2 air flow rate
parameter
>2.6 mL/min-cm2 water flow rate, 4 L/min-cm2 air flow rate, 85 °C max. temp.
parameter
>2.6 mL/min-cm2 water flow rate, 4 L/min-cm2 air flow rate, 85 °C max. temp.
parameter
>2.6 mL/min-cm2 water flow rate, 20 L/min-cm2 air flow rate, 85 °C max. temp.
material
PVDF membrane, white filter, plain filter
material
PVDF membrane, plain filter, white filter
material
PVDF membrane, plain filter, white filter
material
PVDF membrane, plain filter, white filter
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophobic
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)