Merck
GVWP14250
Millipore
Durapore® Membranfilter, 0,22 µm
Durapore®, filter diam. 142 mm, hydrophilic
Synonym(e):
PVDF-Membranfilter, Porengröße 0,22 μm
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materialien
PVDF membrane
plain filter
white filter
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Durapore®
Millipore
Parameter
>1 mL/min-cm2 water flow rate
2 L/min-cm2 air flow rate
85 °C max. temp.
Filterdurchm.
142 mm
Dicke
125 μm
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
0.5%
Brechungsindex
n/D 1.42
Matrix
Durapore®
Porengröße
0.22 μm pore size
70 % porosity
Blasenpunkt
≥3.45 bar, air with water at 23 °C
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Durapore® Membranen bieten hohe Durchflussraten und einen hohen Durchsatz, nur wenige extrahierbare Bestandteile und eine hohe chemische Verträglichkeit. Hydrophile Durapore
-Membranen binden wesentlich weniger Proteine als Nylon-, Nitrozellulose- oder PTFE-Membranen.
&Eigenschaften
Vorteile
- In verschiedenen Porengrößen (sowohl in hydrophilen als auch hydrophoben Varianten) für bedarfsgerechte Anwendungen erhältlich - Durapore-Membranfilter bieten eine sehr geringe Proteinbindung zur Minimierung der Wechselwirkungen mit der Probe und zur Maximierung der Ausbeute
Filtercode: GVWP
Filtertyp: Oberflächenfilter
Anwendung
Sterilfiltration biologischer Lösungen
Sonstige Hinweise
Anwendungshinweise
  • Rückhaltung von: Mikroorganismen
  • Wirkungsweise: Filtration (Größenausschluss)
  • Anwendung: Allgemeine Laborfiltration
  • Verwendungszweck: Rückhaltung oder Entfernung von biologischen Verunreinigungen
  • Gebrauchsanweisung: Durch die sterilisierende Filtration einer Flüssigkeit durch eine Membran mit einer Porengröße von 0,2 μm (oder kleiner) werden biologische Verunreinigungen, einschließlich Bakterien, Schimmelpilze und Hefen, effektiv entfernt. Für die selektive Rückhaltung von größeren biologischen Verunreinigungen kann die Flüssigkeit durch Membranen mit einer Porengröße von 0,45 μm (oder größer) filtriert werden, um Mikroorganismen abzufangen und deren Wachstum für die anschließende Kultivierung und Analyse zu fördern
  • Lagerung: An einem trockenen Ort aufbewahren
  • Entsorgung: In Übereinstimmung mit geltenden landesweiten oder lokalen Vorschriften entsorgen.
Rechtliche Hinweise
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3