Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
40161507
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031602
Pore size:
0.65 μm pore size
Material:
PVDF membrane, plain filter, white filter
Feature:
hydrophilic
Diam.:
293 mm
Sterility:
non-sterile
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
material
PVDF membrane, plain filter, white filter
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Durapore®, Millipore
diam.
293 mm
filter diam.
293 mm
thickness
125 μm
matrix
Durapore®
pore size
0.65 μm pore size
shipped in
ambient
General description
Filter Code: DVPP
Filter Type: Membranfilter
Application
0.65 µm pore size, hydrophilic PVDF, 293 mm membrane
Legal Information
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under PVDF-Membranfilter, Porengröße 0,65 μm
Lagerklasse
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?