GVHP00010
Durapore® Membranfilter, 0,22 µm
Durapore®, 1 ft × 10 ft, hydrophobic
Synonym(e):
PVDF-Membranfilter, Porengröße 0,22 μm
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PVDF membrane
plain filter
white filter
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophobic
Hersteller/Markenname
Durapore®
Millipore
Parameter
≥16 mL/min-cm2 air flow rate ((Gurley))
>1 mL/min-cm2 water flow rate (at 25inches Hg with methanol prewet)
85 °C max. temp.
Länge
10 ft
3.05 m
Dicke
125 μm , typical
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
0.5%
Brechungsindex
n/D 1.42
Matrix
Durapore®
Porengröße
0.22 μm pore size
≥65 % porosity
Kapazität
150 μg/cm2
Blasenpunkt
≥18 psi (1.24 bar), air with methanol
Versandbedingung
ambient
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Eigenschaften & Vorteile
- In verschiedenen Porengrößen (sowohl in hydrophilen als auch hydrophoben Varianten) für bedarfsgerechte Anwendungen erhältlich
- Durapore-Membranfilter bieten eine sehr geringe Proteinbindung zur Minimierung der Wechselwirkungen mit der Probe und zur Maximierung der Ausbeute
Anwendung
- Luftentkeimung
- Gassterilisation
- Lösungsmittelfiltration
Sonstige Hinweise
- Rückhaltung von: Mikroorganismen
- Wirkungsweise: Filtration (Größenausschluss)
- Anwendung: Allgemeine Laborfiltration
- Verwendungszweck: Retention oder Entfernung von biologischen Verunreinigungen
- Anwendungshinweise: Die Sterilfiltration von Flüssigkeiten durch eine Membran mit einer Porengröße von 0,2 μm (oder kleiner) entfernt biologische Verunreinigungen, einschließlich Bakterien, Schimmelpilze und Hefe, wirksam. Für die selektive Rückhaltung größerer biologischer Verunreinigungen können Flüssigkeiten durch Membranen mit Porengrößen von 0,45 μm (oder größer) filtriert werden, um Mikroorganismen für die nachfolgende Kultivierung abzuscheiden
- Lagerung: An einem trockenen Ort aufbewahren
- Entsorgung: In Übereinstimmung mit geltenden landesweiten oder lokalen Vorschriften entsorgen.