Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Quality Segment
material
PVDF membrane, plain filter, white filter
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Durapore®, Millipore
parameter
>1 mL/min-cm2 water flow rate, 2 L/min-cm2 air flow rate, 85 °C max. temp.
diam.
90 mm
filter diam.
90 mm
thickness
125 μm
gravimetric extractables
0.5%
refractive index
n/D 1.42
matrix
Durapore®
pore size
0.22 μm pore size, 70 % porosity
bubble point
≥3.45 bar, air with water at 23 °C
shipped in
ambient
General description
Eigenschaften und Vorteile
- In verschiedenen Porengrößen (sowohl in hydrophilen als auch hydrophoben Varianten) für bedarfsgerechte Anwendungen erhältlich
- Durapore-Membranfilter haben eine sehr geringe Proteinbindung zur Minimierung der Wechselwirkungen mit der Probe und zur Maximierung der Ausbeute
Application
Other Notes
- Rückhaltung von Organismen: Mikroorganismen
- Wirkungsweise: Filtration (Größenausschluss)
- Anwendung: Allgemeine Laborfiltration
- Verwendungszweck: Retention oder Entfernung von biologischen Verunreinigungen
- Anwendungshinweise: Die Sterilfiltration von Flüssigkeiten durch eine Membran mit einer Porengröße von 0,2 μm (oder kleiner) entfernt biologische Verunreinigungen, einschließlich Bakterien, Schimmelpilzen und Hefen. Für die selektive Rückhaltung größerer biologischer Verunreinigungen können Flüssigkeiten durch Membranen mit Porengrößen von 0,45 μm (oder größer) filtriert werden, um Mikroorganismen für die nachfolgende Kultivierung abzuscheiden.
- Lagerung: An einem trockenen Ort aufbewahren
- Entsorgung: In Übereinstimmung mit geltenden landesweiten oder lokalen Vorschriften entsorgen.
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description Durapore®, filter diam. 90 mm, hydrophilic | description Durapore®, filter diam. 90 mm, hydrophilic, charged | description Durapore®, filter diam. 142 mm, hydrophilic | description Durapore®, filter diam. 25 mm, hydrophilic |
| manufacturer/tradename Durapore®, Millipore | manufacturer/tradename Millipore, Durapore® | manufacturer/tradename Millipore, Durapore® | manufacturer/tradename Durapore®, Millipore |
| diam. 90 mm | diam. 90 mm | diam. 142 mm | diam. 25 mm |
| parameter 85 °C max. temp., >1 mL/min-cm2 water flow rate, 2 L/min-cm2 air flow rate | parameter 85 °C max. temp., >5 mL/min-cm2 water flow rate | parameter 2 L/min-cm2 air flow rate, 85 °C max. temp., >1 mL/min-cm2 water flow rate | parameter 85 °C max. temp., 2 L/min-cm2 air flow rate, >1 mL/min-cm2 water flow rate |
| pore size 70 % porosity, 0.22 μm pore size | pore size 0.22 μm pore size, 70 % porosity | pore size 0.22 μm pore size, 70 % porosity | pore size 70 % porosity, 0.22 μm pore size |
| material white filter, plain filter, PVDF membrane | material white filter, plain filter, PVDF | material plain filter, white filter, PVDF membrane | material PVDF membrane, plain filter, white filter |
| sterility non-sterile | sterility - | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Durapore®-Membranfilter, 0,22 µm
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?