Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Quality Segment
material
plain filter, polyethersulfone membrane, white filter
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Millipore Express®, Millipore
parameter
15 mL/min water flow rate at 690 mbar (10 psi)
diam.
142 mm
filter diam.
142 mm
thickness
160-185 μm
impurities
≤0.5 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
pore size
0.22 μm pore size
bubble point
≥1.38 bar, air with 100% IPA at 23 °C
shipped in
ambient
General description
Eigenschaften & Vorteile:
•Ultraschnelle Filtration und hoher Durchsatz verkürzen die Verarbeitungszeit
•Kann für sterile Filtrationsanwendungen im Autoklaven, mit Ethylenoxid oder Gammastrahlung sterilisiert werden
Anwendungen:
Sterilfiltration, Pufferfiltration, Filtration von Gewebekulturmedien
Application
- Sterilfiltration
- Pufferfiltration
- Filtration von Gewebekulturmedien
- Probenfiltration für PFAS-Analysen (LC-MS)
Other Notes
- Rückhaltung von: Mikroorganismen
- Wirkungsmechanismus: Filtration (Größenausschluss)
- Anwendung: Allgemeine Laborfiltration
- Verwendungszweck: Rückhaltung oder Entfernung biologischer Verunreinigungen
- Gebrauchsanweisung: Die sterilisierende Filtration einer Flüssigkeit durch eine Membran mit einer Porengröße von 0,2 μm (oder kleiner) dient der wirksamen Entfernung biologischer Verunreinigungen wie Bakterien, Schimmelpilzen und Hefen. Für die selektive Rückhaltung größerer biologischer Verunreinigungen können Flüssigkeiten durch Membranen mit Porengrößen von 0,45 μm (oder größer) filtriert werden, um Mikroorganismen für die nachfolgende Kultivierung abzuscheiden
- Lagerung: An einem trockenen Ort aufbewahren
- Entsorgung: In Übereinstimmung mit geltenden landesweiten oder lokalen Vorschriften entsorgen.
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description Millipore Express®, filter diam. 142 mm, hydrophilic | description Millipore Express®, filter diam. 90 mm, hydrophilic | description Millipore Express®, filter diam. 47 mm, hydrophilic | description Millipore Express®, filter diam. 13 mm, hydrophilic |
| manufacturer/tradename Millipore Express® | manufacturer/tradename Millipore Express® | manufacturer/tradename Millipore, Millipore Express® | manufacturer/tradename Millipore, Millipore Express® |
| diam. 142 mm | diam. 90 mm | diam. 47 mm | diam. 13 mm |
| pore size 0.22 μm pore size | pore size 0.22 μm pore size | pore size 0.22 μm pore size | pore size 0.45 μm pore size |
| parameter 15 mL/min water flow rate at 690 mbar (10 psi) | parameter 15 mL/min water flow rate at 690 mbar (10 psi) | parameter 15 mL/min water flow rate at 690 mbar (10 psi) | parameter 23 mL/min water flow rate at 690 mbar (10 psi) |
| material plain filter, polyethersulfone membrane, white filter | material plain filter, polyethersulfone membrane, white filter | material plain filter, polyethersulfone membrane, white filter | material plain filter, white filter, polyethersulfone membrane |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Millipore Express PLUS Membranfilter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?