Wichtige Dokumente
FCMAB113A4
Sigma-Aldrich
Anti-Oct-4-Antikörper, Klon 10H11.2, Alexa Fluor 488 Konjugat
clone 10H11.2, from mouse, ALEXA FLUOR 488
Synonym(e):
Octamer-binding transcription factor 3, POU class 5 homeobox 1, POU domain class 5, transcription factor 1, POU domain, class 5, transcription factor 1, POU-type homeodomain-containing DNA-binding protein, octamer-binding transcription factor-3
Größe auswählen
100 TESTS
€ 370,00
€ 370,00
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 TESTS
€ 370,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
€ 370,00
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
ALEXA FLUOR 488
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
10H11.2, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... POU5F1(5460)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Octamer-4 (Oct-4), ein Mitglied der POU-Familie von Transkriptionsfaktoren, ist nachweislich von entscheidender Bedeutung für die Bildung von sich selbst erneuernden pluripotenten Stammzellen. Während der Embryogenese ist die Expression von Oct-4 auf pluripotente Zellen der inneren Zellmasse (ICM) beschränkt, die zur Bildung aller fötalen Zelltypen beitragen. Diese Beziehung zwischen Oct-4 und Pluripotenz hat dazu geführt, dass dieser Transkriptionsfaktor zu einem Marker für pluripotente Stammzellen geworden ist. Undifferenzierte humane und murine pluripotente embryonale Stammzellen (ES) und embryonale Karzinomzellen (EC) exprimieren Oct-4. Außerdem ist bekannt, dass auch embryonale Keimzellen (EG) der Maus Oct-4 exprimieren. Nach der Differenzierung der Stammzellen nimmt die Expression von Oct-4 ab. Die Expression von Oct-4 in humanen EG-Zellen ist nicht bekannt.
Spezifität
Reagiert mit humanem Oct-4.
Immunogen
Rekombinantes GST-Fusionsprotein, menschliches Oct-4 (AS 1–134).
Anwendung
Durchflusszytometrie:
Antikörperverdünnung für zelluläre Färbung:
• Bereiten Sie eine Antikörper-Arbeitslösung vor, indem Sie den primären Antikörper im Verhältnis 1:5 mit PBS verdünnen.
• Geben Sie das Volumen der Arbeitslösung pro Test entsprechend der in der nachstehenden Tabelle angegebenen Anzahl der Zellen ab.
• 5 µl für Guava-Durchflusszytometrie
• 10 µl für andere Durchflusszytometrieinstrumente
Arbeitslösung Zellen/Test Gesamtreaktionsvolumen
5 μl 5 x 105 Zellen/95 μl PBS 100 μl
10 μl 1 x 106 Zellen/90 μl PBS 100 μl
Forschungskategorie
Stammzellenforschung
Forschungsunterkategorie
Pluripotente und frühe Differenzierung
Weisen Sie Oct-4 mit diesem Anti-Oct-4-Antikörper, Klon 10H11.2, Alexa Fluor 488 Konjugat nach, validiert für die Verwendung in FC und IC.
Qualität
Beurteilt mittels Durchflusszytometrie in 2102Ep-Zellen.
Zielbeschreibung
~44 kDa
Physikalische Form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG1 konjugiert an Alexa Flour 488 in PBS mit 0,09 % Natriumazid und 15 mg/ml BSA.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C gekühlt und lichtgeschützt in unverdünnten Aliquoten bis zu 6 Monate ab Empfangsdatum haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Humane embryonale Stammzellen
Rechtliche Hinweise
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich u. a. zur unautorisierten kommerziellen Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Patricia Ablanedo Morales et al.
Biofabrication, 15(3) (2023-05-10)
Since the first description of inkjet bioprinting of cells in 2003, quantifying the input and measuring the output of the printers has been the hallmark of the field of bioprinting, as it is virtually impossible to characterize cells that are
Shaohui Pan et al.
PloS one, 10(1), e0114423-e0114423 (2015-01-21)
Undifferentiated stem cells are better donor cells for somatic cell nuclear transfer (SCNT), resulting in more offspring than more differentiated cells. While various stem cell populations have been confirmed to exist in the skin, progress has been restricted due to
David G Belair et al.
Scientific reports, 10(1), 2864-2864 (2020-02-20)
Exposure to thalidomide during a critical window of development results in limb defects in humans and non-human primates while mice and rats are refractory to these effects. Thalidomide-induced teratogenicity is dependent on its binding to cereblon (CRBN), the substrate receptor
Vivek Shukla et al.
Cancer research, 77(22), 6267-6281 (2017-09-25)
In this study, we generated induced pluripotent stem cells (iPSC) from normal human small airway epithelial cells (SAEC) to investigate epigenetic mechanisms of stemness and pluripotency in lung cancers. We documented key hallmarks of reprogramming in lung iPSCs (Lu-iPSC) that
Jeanette Beers et al.
Nature protocols, 7(11), 2029-2040 (2012-10-27)
This protocol describes an EDTA-based passaging procedure to be used with chemically defined E8 medium that serves as a tool for basic and translational research into human pluripotent stem cells (PSCs). In this protocol, passaging one six-well or 10-cm plate