Wichtige Dokumente
EX0566
Supelco
Ethylene glycol
Synonym(e):
2-Ethanediol,1,2-ethanediol
About This Item
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Dampfdruck
0.053 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Verunreinigungen
≤0.0001% Chloride (Cl)
≤0.005% Acidity (as acetic acid)
≤0.03% Water (H2O)
Glührückstand
≤0.005%
pH-Wert
6-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
197.6 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-14--10 °C
Übergangstemp.
flash point 111 °C
Löslichkeit
1000 g/L
Lagertemp.
room temp
Anwendung
anhydrous, Reagent
Hinweis zur Analyse
Acidity (as acetic acid):0.005% max
Boiling range, begin:195°C min
Boiling range, end:198°C max
Chloride (Cl):0.0001% max
Residue on ignition:0.005% max
Solubility in water:Passes test
Specific Gravity at 20/20°C:1.114-1.117
Water (H2O):0.03% max
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Kidney
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
239.0 °F - open cup
Flammpunkt (°C)
115 °C - open cup