DX1726
N,N-Dimethylformamid
OmniSolv®
Synonym(e):
Formic Acid Dimethylamide, DMF, DMF, NSC 5356
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
2.5 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
2.7 mmHg ( 20 °C)
Produktlinie
OmniSolv®
Assay
≥99.9% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
833 °F
Haltbarkeit
24 mo.
Expl.-Gr.
15.2 %
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Verunreinigungen
<0.05% Water
Abdampfrückstand
<5 ppm
Farbe
APHA: 10
Brechungsindex
n20/D 1.430 (lit.)
pH-Wert
7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
153 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−61 °C (lit.)
Übergangstemp.
flash point 57.5 °C
Dichte
0.944 g/mL (lit.)
UV cutoff
≤268 nm
UV-Absorption
λ: 268 nm Amax: ≤1.00
λ: 270 nm Amax: ≤0.75
λ: 275 nm Amax: ≤0.30
λ: 295 nm Amax: ≤0.07
λ: 310 nm Amax: ≤0.03
λ: 340 nm Amax: ≤0.01
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
InChIKey
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Verpackung
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Angaben zur Herstellung
Hinweis zur Analyse
Color (APHA): 10 max
Evaporation residue: 5ppm max
Expiration date: 24 months
Filtered through 0.2 m filter: To pass test
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Titrable acid: eq/g
Titrable base: eq/g
UV Abs. at 268 nm: 1.00AU max
UV Abs. at 270 nm: 0.75AU max
UV Abs. at 275 nm: 0.30AU max
UV Abs. at 295 nm: 0.07AU max
UV Abs. at 310 nm: 0.03AU max
UV Abs. at 340 nm: 0.01AU max
UV Cut-off: 268nm max
Water (H2O): 0.05% max
Rechtliche Hinweise
greener alternative product
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
135.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
57.5 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List