CS204496
Human Oligodendrocyte Progenitors (OPCs)
About This Item
Empfohlene Produkte
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable