Wichtige Dokumente
BI0349
Sigma-Aldrich
Capping Reagent B2 60% Lutidine in Acetonitrile
Biosynthesis Novabiochem®
Synonym(e):
dna
About This Item
UNSPSC-Code:
41116006
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reaction type: Acetylations
reagent type: derivatization reagent
Farbe
APHA: ≤50
Übergangstemp.
flash point 10.0 °C
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-30°C
Anwendung
BI0349-0200 is packaged in 24/400 glass bottles
BI0349-0505 is packaged in GL45 glass bottles
BI0349-4000 is packaged in 38/430 glass bottles
DNA Reagents Label Change Explanation
Biosynthesis Novabiochem®
Hinweis zur Analyse
Assay (2,6-lutidine)59.0-61.0% v/vAssay (acetonitrile)39.0-41.0% v/vColor (APHA)50 maxComponent: 2,6-Lutidine Purity98.0% minComponent: Acetonitrile Purity (By GC)99.9% minFormLiquidWater (H2O)200ppm max
Rechtliche Hinweise
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
50.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
10 °C - closed cup