Merck
L040050
Sigma-Aldrich
Cap A
configured for (ÄKTA® and OligoPilot®)
Größe auswählen
500 ML
€ 293,00
2.5 L
€ 552,00
6 X 450 ML
€ 570,00
€ 293,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 ML
€ 293,00
2.5 L
€ 552,00
6 X 450 ML
€ 570,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.21
€ 293,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Typ
for DNA synthesis
Qualitätsniveau
Produktlinie
Proligo Reagents
Form
liquid
Lagerbedingungen
dry at room temperature
Verunreinigungen
≤100 ppm water content (Karl Fischer)
Farbe
clear
Eignung
conforms to structure (GC, Formulation)
Kompatibilität
configured for (ÄKTA® and OligoPilot®)
Lagertemp.
room temp
Anwendung
Cap A-Lösung wird nach der Phosphoramiditreaktion/dem Kupplungsschritt eingesetzt. Diese Lösung führt zum Abbruch der Ketten, die aufgrund einer fehlenden Reaktion mit aktiviertem Phosphoramidit nicht umgesetzte 5′-Hydroxygruppen aufweisen (in der Regel 1 bis 2 % der wachsenden Oligonukleotidketten pro Synthesezyklus). Diese nicht umgesetzten 5′-Hydroxygruppen werden mit einer Acetylgruppe verkappt, um sie für spätere Syntheseschritte unreaktiv zu machen.
Angaben zur Herstellung
Acetonitril/N-Methylimidazol 8/2 (v/v)
Sonstige Hinweise
Cap A-Lösung, die Acetonitril (ACN) und N-Methylimidazol (NMI) enthält, wird während der Verkappungsreaktion (Acetylierung) in situ mit Cap B1- und Cap B2-Lösung gemischt. Pyridin wird als milde Base angewandt, während NMI als starker Acylierungskatalysator wirkt.
Rechtliche Hinweise
OligoPilot is a registered trademark of Cytiva
ÄKTA is a registered trademark of Cytiva
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
35.6 °F
Flammpunkt (°C)
2 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)