Merck
AX0114
Supelco
Aceton
Residue grade
Synonym(e):
Dimethyl Ketone, 2-Propanone
About This Item
Lineare Formel:
CH3COCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
58.08
Beilstein:
635680
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352115
EG-Index-Nummer:
200-662-2
Assay:
≥99.5% (corrected for water content, GC)
Methode(n):
UV/Vis spectroscopy: suitable
bp:
56 °C/760 mmHg (lit.)
Dampfdruck:
184 mmHg ( 20 °C)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Dampfdichte
2 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
184 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.5% (corrected for water content, GC)
Form
liquid
Expl.-Gr.
13.2 %
Methode(n)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Verunreinigungen
≤0.3 μeq/g Titrable acid
≤0.5% Water (H2O)
≤5 ng/L Capillary ECD responsive substances (as PCNB)
Abdampfrückstand
≤1 ppm
Farbe
APHA: ≤10
Brechungsindex
n20/D 1.359 (lit.)
pH-Wert
5-6 (20 °C, 395 g/L in H2O)
bp
56 °C/760 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−94 °C (lit.)
Übergangstemp.
flash point <-20 °C
Dichte
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
SMILES String
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
InChIKey
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Die Lumineszenz-Intensität von Aceton ist abhängig von den Komponenten in der Lösung. Die Absorption von UV-Licht durch Aceton führt zur Photolyse und der Bildung von Radikalen .
Residue grade
Angaben zur Herstellung
Product filtered through a 0.2 μm filter
Hinweis zur Analyse
Assay (GC, corrected for water content)99.5% minCapillary ECD responsive substances (as PCNB)5ng/L maxColor (APHA)10 maxEvaporation residue1ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFormClear liquidRefractive index (at 20°C)Titrable acid0.3µeq/g maxWater (H2O)0.5% max
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
1.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17.0 °C - closed cup