Fortfahren mit
SVGLA47FF3
Durapore® 0.22 µm, OptiScale® Capsule
OptiScale® 47, filtration area 17.7 cm²
Synonym(e):
Durapore® 0,22 µm, OptiScale® Kapsel
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
23151806
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031610
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Optiscale-Filterkapsule mit 0,22-µm-Durapore-Membran, 3/4"-Sanitärflansch beidseitig, Max Pressure: 80 psi @ 25 °C
Quality Segment
material
PVDF membrane, PVDF vent cap, fluoroelastomer FKM seal, polycarbonate , polypropylene support
reg. compliance
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
sterility
non-sterile
sterilization compatibility
autoclavable compatible
product line
OptiScale® 47
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
OptiScale®
parameter
25 °C max. inlet temp., 5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C, 5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C, 80 psig max. inlet pressure
technique(s)
sterile filtration: suitable
L
7.4 cm (2.91 in.)
diam.
6.9 cm (2.7 in.)
filtration area
17.7 cm2
inlet connection diam.
3/4 in.
outlet connection diam.
3/4 in.
impurities
≤0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
matrix
Durapore®
pore size
0.22 μm
bubble point
≥3450 mbar (50 psig), air with water at 23 °C
fitting
inlet sanitary flange, outlet sanitary flange, (19 mm (3/4 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
shipped in
ambient
General description
Konfiguration: Kapsel
Preparation Note
Sterilisationsmethode
3 Autoklavenzyklen von 60 Min bei 126 °C
Analysis Note
Erfüllt die Anforderungen des USP-Tests auf oxidierbare Substanzen nach Durchspülen mit einer Wassermenge von ≥100 mL
Other Notes
Anwendungshinweise
  • Rückhaltung von Organismen: Bakteriell
  • Wirkungsweise: Filtration (Größenausschluss)
  • Anwendung: Proteinreinigung
  • Verwendungszweck: Reduziert oder entfernt Mikroorganismen/Keimbelastung
  • Gebrauchsanweisung: Lesen Sie bitte die Installations- und Benetzungsanweisungen im OPTISCALE®-25-Benutzerhandbuch
  • Lagerung: Lesen Sie bitte das OPTISCALE®-25-Benutzerhandbuch
  • Entsorgung: In Übereinstimmung mit geltenden landesweiten oder lokalen Vorschriften entsorgen.
Diese Produkte werden in einem Werk hergestellt, das den GMP-Richtlinien der FDA entspricht.
Legal Information
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OptiScale is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SVGLA47FH3SVVLA47FF3SVVLA47FH3
pore size
0.22 μm
pore size
0.22 μm
pore size
0.1 μm
pore size
0.1 μm
technique(s)
sterile filtration: suitable
technique(s)
sterile filtration: suitable
technique(s)
sterile filtration: suitable
technique(s)
sterile filtration: suitable
product line
OptiScale® 47
product line
OptiScale® 47
product line
OptiScale® 47
product line
OptiScale® 47
filtration area
17.7 cm2
filtration area
17.7 cm2
filtration area
17.7 cm2
filtration area
17.7 cm2
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
manufacturer/tradename
OptiScale®
manufacturer/tradename
OptiScale®
manufacturer/tradename
OptiScale®
manufacturer/tradename
OptiScale®