AP181C
Goat Anti-Mouse IgG Antibody, Cy3 conjugate, Species Adsorbed
1.3 mg/mL, Chemicon®
Biologische Quelle
goat
Qualitätsniveau
Konjugat
CY3 conjugate
Antikörperform
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
secondary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
mouse
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Konzentration
1.3 mg/mL
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Verwandte Kategorien
Spezifität
FLUOROPHORE/ PROTEIN ABSORBANCE RATIO:
A552/A280 = 2.3
Anwendung
Sekundär- & Kontrollantikörper
Sekundärantikörper zur Doppelmarkierung
Physikalische Form
RECONSTITUTION:
Reconstitute to 1 mg/mL with 0.5mL sterile distilled water.
Lagerung und Haltbarkeit
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3