Merck
06-570
Anti-Phospho-Histon H3 (Ser10)-Antikörper, Mitosemarker
Upstate®, from rabbit
Synonym(e):
H3 histone, family 3A, H3S10P, Histone H3 (phospho S10), H3 histone, family 3A, H3 histone, family 3B, H3 histone, family 3B (H3.3B)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
mouse, human
Application:
ICC, IP, WB
Citations:
2278
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pSer10)
Gene Information
human ... HIST1H3F(8968)
General description
Histon H3 ist eines der fünf wichtigsten Histonproteine, die an der Struktur des Chromatins in eukaryotischen Zellen beteiligt sind. H3 besitzt eine globuläre Hauptdomäne und ein langes N-terminales Ende. Außerdem ist es an der ′Perlen-auf-einer-Schnur′-Struktur der Nukleosomen beteiligt. Das N-terminale Ende des Histons H3 ragt aus dem kugeligen Kern des Nukleosoms heraus und kann durch verschiedene epigenetische Modifikationen verändert werden, die einen Einfluss auf Zellprozesse haben. Zu diesen Modifikationen gehören die kovalente Bindung von Methyl- oder Acetylgruppen an Lysin- und Arginin-Aminosäuren sowie die Phosphorylierung von Serin oder Threonin.
17 kDa
Immunogen
Epitop: Ser10
Menschlichem Histon H3 an Ser10 entsprechendes lineares Peptid.
Application
Beim Anti-Phospho-Histon H3 (Ser10)-Antikörper, Mitosemarker, handelt es sich um einen polyklonalen Antikörper des Kaninchens zum Nachweis von an Serin 10 phosphoryliertem Histon H3. Dieser Antikörper, der auch als Anti-H3S10p bezeichnet wird, wurde in ICC, IP & WB validiert.
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
Histone
Immunzytochemische Analyse: Bei einer repräsentativen Probe in einer Verdünnung von 1:500 wurde Histon H3 in HeLa- und A431-Zellen nachgewiesen.
Analyse mittels Immunpräzipitation: Aus einer repräsentativen Probe von 10 µg wurde Phospho-Histon H3 (Ser10) aus HeLa-Säureextrakt mittels Immunpräzipitation ausgefällt und aus mit Colcemid (Demecolcin) behandelter HeLa-Säure wurde RIPA-Lysat extrahiert.
Beadlyte Assay-Analyse: Bei einer repräsentativen Probe wurde mittels Luminex-Assay Histon H3 nachgewiesen, das an Ser10 phosphorylierte.
Biochem/physiol Actions
Dieser Antikörper erkennt Histon H3 bei Phosphorylierung an Ser10.
Physical form
Aufgereinigtes Protein A
Aufgereinigtes polyklonales Kaninchenserum in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin, pH 7,4; 0,150 mM NaCl und 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Preparation Note
2-8°C für bis zu 6 Monate.
Analysis Note
Kontrolle
mit Colcemid behandelter HeLa-Säureextrakt
Mittels Western-Blot in mit Colcemid behandelter HeLa-Säure beurteilt.
Western-Blot-Analyse: Bei 0,5 – 1 µg/ml dieses Antikörpers wurde Histon H3 an 10 µg mit Colcemid behandeltem HeLa-Säureextrakt nachgewiesen.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)