Merck
ACS501002
Millipore
Amicon®-Pro-Aufreinigungssystem mit Ultra-0,5-Einheit
Amicon Pro Purification System - A 10 kDa Centrifugal Tool collapsing protein purifcation with concentraion & buffer exchange.
Größe auswählen
100 MG
DKK 1.536,75
250 MG
DKK 2.053,50
500 MG
DKK 3.048,00
1 G
DKK 3.808,50
2.5 G
DKK 7.737,75
5 G
DKK 14.280,00
Lieferanten-SKU: EN300-749190-100MG
DKK 1.536,75
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
DKK 1.536,75
250 MG
DKK 2.053,50
500 MG
DKK 3.048,00
1 G
DKK 3.808,50
2.5 G
DKK 7.737,75
5 G
DKK 14.280,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41104916
eCl@ss:
36100101
NACRES:
NB.24
Lieferanten-SKU: EN300-749190-100MG
DKK 1.536,75
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Materialien
Amicon Ultra styrene-butadiene device
Ultracel® regenerated cellulose membrane (Amicon Ultra-0.5; low binding)
polyethylene cap
polyethylene frit
polypropylene device (for exchange)
polypropylene frit
polypropylene tube (AU0.5; for collection)
polypropylene tube (for collection)
polypropylene tube (holder)
Sterilität
non-sterile
Produktlinie
Amicon®
Hersteller/Markenname
Amicon® Pro
Parameter
10 mL sample volume
Methode(n)
buffer exchange: suitable
protein purification: suitable (antibody labeling)
protein purification: suitable (concentration)
protein purification: suitable (enrichment)
Länge
12 cm (4.7 in.)
Durchmesser
2.97 cm
Filtrationsfläche
1 cm2
Porengröße
10 kDa NMWCO
Allgemeine Beschreibung
Die 2er-Packung des Amicon®-Pro-Aufreinigungssystems beinhaltet: 2 Amicon-Ultra-NMWCO-Filter (10 kDa), 2 Austauscheinheiten und 2 Sammelröhrchen mit Kappe.
Filtercode: PLCGC
Filtertyp: Ultrafiltration
Leistungsmerkmale und Vorteile
Minimales Endkonzentratvolumen: 15 µl
Physikalische Form
Farbcode: Transparent mit rosafarbener Kappe
Rechtliche Hinweise
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany