Alle Fotos(1)
Key Documents
ABE1025
Sigma-Aldrich
Anti-Achaete-scute homolog 1-Antikörper (ASCL1)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Achaete-scute homolog 1, ASH-1, hASH1, Class A basic helix-loop-helix protein 46, bHLHa46
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
rat, human
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ASCL1(429)
Allgemeine Beschreibung
Achaete-scute homolog 1 (ASCL1), auch bekannt als MASH1, ASH1 oder HASH1, ist ein basischer Helix-Loop-Helix-Transkriptionsfaktor. ASCL1 bindet an die E-Box (5′-CANNTG-3′), die dann die Transkription aktiviert. Für eine effiziente DNA-Bindung ist die Dimerisierung mit anderen BHLH-Proteinen erforderlich. Achaete-Scute-Proteine sind möglicherweise auch an der Bestimmung der neuronalen Vorläufer im zentralen und peripheren Nervensystem beteiligt. Es wird im fötalen Gehirn exprimiert und ist für die ordnungsgemäße Entwicklung und das Überleben von Untergruppen autonomer Neuronen unerlässlich. Es wird bei medullärem Schilddrüsenkrebs und kleinzelligem Lungenkrebs stark exprimiert.
Immunogen
BCP-konjugiertes lineares Peptid, das dem menschlichen Achaete-scute homolog 1 (ASCL1) entspricht.
Anwendung
Dieser Anti-Achaete-scute homolog 1-Antikörper (ASCL1) ist für den Einsatz im Western Blotting und in der Immunhistochemie zum Nachweis von Achaete-scute homolog 1 (ASCL1) validiert.
Western-Blot-Analyse: 2,0 µg/ml aus einer repräsentativen Charge wies Achaete-scute homolog 1 (ASCL1) in 5 µg Gehirnlysat der Maus E13-14 und A549-Zelllysat nach.
Immunhistochemische Analyse: Eine 1:50-Verdünnung aus einer repräsentativen Charge wies Achaete-scute homolog 1 (ASCL1) im Kleinhirn der Ratte, in der Großhirnrinde der Ratte und im Hippocampus der Ratte nach.
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot unter Verwendung von Lysat aus Zellen, die Achaete-scute homolog 1 (ASCL1) überexprimieren.
Western-Blot-Analyse: 0,5 µg/ml dieses Antikörpers wies Achaete-scute homolog 1 (ASCL1) in 5 µg Lysat von Zellen nach, die Achaete-scute homolog 1 (ASCL1) überexprimieren.
Zielbeschreibung
~38 kDa beobachtet
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Satyanarayana Alleboina et al.
Molecular therapy oncolytics, 23, 181-191 (2021-11-04)
Retinoic acids (RAs) are the most successful therapeutics for cancer differentiation therapy used in high-risk neuroblastoma (NB) maintenance therapy but are limited in effectiveness. This study identifies a strategy for improving efficacy through disruption of cancer cell identity via BET