High quality product and it comes in safe packaging.
Fortfahren mit
Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 287,00 |
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 542,00 |
10 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 930,00 |
Über diesen Artikel
€ 287,00
Produktname
Fumonisin B1 aus Fusarium moniliforme, ≥98% (HPLC)
biological source
Fusarium sp. (Fusarium moniliforme)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
methanol: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to light yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCC[C@@H](C)[C@@H](OC(=O)C[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O)[C@H](C[C@@H](C)C[C@H](O)CCCC[C@@H](O)C[C@H](O)[C@H](C)N)OC(=O)C[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C34H59NO15/c1-5-6-9-20(3)32(50-31(44)17-23(34(47)48)15-29(41)42)27(49-30(43)16-22(33(45)46)14-28(39)40)13-19(2)12-24(36)10-7-8-11-25(37)18-26(38)21(4)35/h19-27,32,36-38H,5-18,35H2,1-4H3,(H,39,40)(H,41,42)(H,45,46)(H,47,48)/t19-,20+,21-,22+,23+,24+,25+,26-,27-,32+/m0/s1
InChI key
UVBUBMSSQKOIBE-DSLOAKGESA-N
General description
Fumonisin B1 (FB1) hat strukturelle Ähnlichkeit mit Sphingosin. Daher kann Fumonisin B1 Ceramidsynthase (Sphingosin-N-acetyltransferase) hemmen, was eine Störung der Ceramid-Biosynthese und der komplexen Sphingolipid-Biosynthese zur Folge haben kann.
Application
- Standard bei der Analyse von Mykotoxinen in Zäkuminhalten erwachsener Schweine
- Untersuchung der Auswirkung von Fumonisin B1 auf den Metabolismus von Prion-Protein(PrP)-Isoformen und die Synthese des Traberkrankheit-Prion-Proteins PrPSc
- Untersuchung der toxischen Wirkung von Fumonisin B1 auf Explantate, die aus Schweine-Jejunum gewonnen wurden[1][2][3]
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| biological source Fusarium sp. (Fusarium moniliforme) | biological source Fusarium sp. (Fusarium moniliforme) | biological source (Fusarium moniliforme) | biological source - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥96% (TLC) | assay - | assay ≥95% (TLC) |
| Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form powder | form powder | form DMSO solution | form powder |
| solubility methanol: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to light yellow | solubility methanol: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility - | solubility methanol: 5 mg/mL |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
target_organs
Kidney,Liver
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?