Fortfahren mit
AB5909
Anti-Galanin-Antikörper
serum, Chemicon®
Synonym(e):
Anti-ETL8, Anti-GAL-GMAP, Anti-GALN, Anti-GLNN, Anti-GMAP
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 509,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA, IHC
Citations:
11
€ 509,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... GALR1(2587)
General description
Der unverarbeitete Vorläufer hat eine Masse von 13,3 kDa, die reife Form hat eine Masse von 3,16 kDa.
Immunogen
Synthetisches Peptid aus Human-Galanin. Dieses Immunogenpeptid ist zur Verwendung in Absorptionsstudien erhältlich (Katalognr. AG370).
Application
Dieser Anti-Galanin-Antikörper ist zur Verwendung in ELISA, IH für den Nachweis von Galanin validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Neurotransmitter & Rezeptoren
ZNS-Steuerung des Stoffwechsels
Western Blot: 1:1.000–1:5.000-Verdünnung mit ECL.
Immunhistochemie
ELISA: 1:10.000–1:100.000 mit 50–100 ng/Well Kontrollpeptid (Katalognr. AG370).
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Anwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Erkennt Human-Galanin. Es ist zu erwarten, dass der Antikörper aufgrund der Tatsache, dass Galanin stark konserviert ist mit Ratte, Maus und anderen Spezies kreuzreagiert.
Physical form
Kaninchenserum. Flüssigkeit mit 0,05 % Natriumazid.
Preparation Note
Kann bei -20 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 6 Monate aufbewahrt werden. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
Other Notes
Ersetzt: AB1985
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAB1405079SAB1402781HPA049864
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
antibody form
serum
antibody form
ascites fluid
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
UniProt accession no.
P22466
UniProt accession no.
P22466
UniProt accession no.
P51570
UniProt accession no.
P22466
Gene Information
human ... GALR1(2587)
Gene Information
human ... GAL(51083)
Gene Information
human ... GALK1(2584)
Gene Information
human ... GAL(51083)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-Galanin-Antikörper
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Eunmi Kim et al.
Scientific reports, 9(1), 5025-5025 (2019-03-25)
Spexin (SPX) is a highly conserved neuropeptide that is widely expressed in mammalian brain and peripheral tissue. In teleost, SPX1 is mainly expressed in the brain and ovary, and is involved in reproduction and food intake. A second form of
Anita Mikołajczyk et al.
International journal of molecular sciences, 19(9) (2018-08-30)
The ileocecal valve (ICV)-a sphincter muscle between small and large intestine-plays important roles in the physiology of the gastrointestinal (GI) tract, but many aspects connected with the innervation of the ICV remain unknown. Thus, the aim of this study was
Megan B Miller et al.
Journal of neurochemistry, 140(6), 889-902 (2016-07-29)
Kalirin (Kal), a dual Rho GDP/GTP exchange factor (GEF), plays essential roles within and outside the nervous system. Tissue-specific, developmentally regulated alternative splicing generates isoforms with one (Kal7) or two (Kal9, Kal12) GEF domains along with a kinase (Kal12) domain;
Global Trade Item Number
SKUGTIN
AB590904053252510403