Fortfahren mit
SML0094
Bikinin
≥98% (HPLC), GSK-3 inhibitor, powder
Synonym(e):
4-((5-Bromo-2-pyridinyl)amino)-4-oxobutanoic acid, 4-[(5-Bromo-2-pyridinyl)amino]-4-oxo-butanoic acid, Abrasin
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 97,40
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 364,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H9BrN2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
273.08
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 97,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Bikinin, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to tan
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL
application(s)
agriculture
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)CCC(=O)Nc1ccc(Br)cn1
InChI
1S/C9H9BrN2O3/c10-6-1-2-7(11-5-6)12-8(13)3-4-9(14)15/h1-2,5H,3-4H2,(H,14,15)(H,11,12,13)
InChI key
XFYYQDHEDOXWGA-UHFFFAOYSA-N
Application
Bikinin has been used:
  • as a glycogen synthase kinase-3 (GSK3) inhibitor in Arabidopsis Col-0 seedlings to test its effect on gene expression[1]
  • as a component of induction medium and as a GSK3 inhibitor to test its effect on mesophyll cells in Arabidopsis leaf discs or cotyledons[2]
  • as a brassinosteroid agonist to test its effect on the leaf index of R. trichophyllus terrestrial leaves[3]
Biochem/physiol Actions
Bikinin is a strong activator of brassinosteroid (BR) signaling. It is an Arabidopsis GSK-3 Inhibitor, an Arabidopsis SHAGGY-related Kinase Inhibitor, and a GSK-3-like Kinase BIN2 Inhibitor. Bikinin directly inhibits BIN2 (group II GSK3s) by interfering with ATP binding. Bikinin is specific toward a subset of Arabidopsis GSK3 kinases including BIN2 and ASK α, γ, ε, ι, and θ.
Inhibitor of Arabidopsis GSK-3, SHAGGY-related Kinase, and GSK-3-like Kinase BIN2
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1246SML0075SML1086
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥96% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL at 60 °C
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
color
white to tan
color
white to beige
color
white to tan
color
white to beige
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bikinin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)