Wichtige Dokumente
AB5790
Sigma-Aldrich
Anti-RBP-Jk Antibody
Chemicon®, from rabbit
Größe auswählen
100 μG
€ 385,00
€ 385,00
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 385,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
€ 385,00
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
mouse, human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ChIP: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RBPJ(3516)
Spezifität
Recognizes RBP-Jk / RBP-L transcription factor.
Immunogen
Synthetic peptide, amino acids 194-206 from human RBP-Jk.
Anwendung
Anti-RBP-Jk Antibody is an antibody against RBP-Jk for use in WB, IH.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Histone demethylase KDM5A is an integral part of the core Notch-RBP-J repressor complex.
Liefke, R; Oswald, F; Alvarado, C; Ferres-Marco, D; Mittler, G; Rodriguez, P; Dominguez et al.
Genes & Development null
Eric W Brunskill et al.
Journal of the American Society of Nephrology : JASN, 22(12), 2213-2225 (2011-10-29)
Renin-expressing cells modulate BP, fluid-electrolyte homeostasis, and kidney development, but remarkably little is known regarding the genetic regulatory network that governs the identity of these cells. Here we compared the gene expression profiles of renin cells with most cells in
Marie Cibois et al.
RNA (New York, N.Y.), 16(1), 10-15 (2009-11-26)
Targeted inactivations of RNA-binding proteins (RNA-BPs) can lead to huge phenotypical defects. These defects are due to the deregulation of certain mRNAs. However, we generally do not know, among the hundreds of mRNAs that are normally controlled by one RNA-BP
Olga Gonzalez-Lopez et al.
The Journal of biological chemistry, 294(35), 13073-13092 (2019-07-17)
Reactivation of Kaposi's sarcoma-associated herpesvirus (KSHV) from latency requires the viral transactivator Rta to contact the host protein Jκ recombination signal-binding protein (RBP-Jκ or CSL). RBP-Jκ normally binds DNA sequence-specifically to determine the transcriptional targets of the Notch-signaling pathway, yet
Shinya Ohashi et al.
Gastroenterology, 139(6), 2113-2123 (2010-08-31)
The Notch receptor family regulates cell fate through cell-cell communication. CSL (CBF-1/RBP-jκ, Su(H), Lag-1) drives canonical Notch-mediated gene transcription during cell lineage specification, differentiation, and proliferation in the hematopoietic system, the intestine, the pancreas, and the skin. However, the functional